Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast COD165 termoaktor
Beskrivning
Genomför miljö- och avloppsövervakning med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast COD165 termoaktor. COD165 termoreaktorn är utrustad med en automatisk spänningsväljare för spänningar mellan 90 och 260 V med en frekvens på 50 eller 60 Hz. Välj mellan fem förinställda arbetstemperaturer på 100° C, 120° C, 150° C, 160° C och 165° C och fyra förinställda körtider på 30 minuter, 60 minuter, 120 minuter eller kontinuerlig tid. Placera helt enkelt 16 mm runda provrör i rötkammarens brunnar, täck med den gångjärnsförsedda säkerhetsskölden, ställ in temperatur och tid och låt proverna smälta.
- Temperaturinställningar för 100 °C, 120 °C, 150 °C, 160 C °och 165 °C
- Programmera automatisk avstängning med förinställda tider på 30, 60 och 120 minuter eller använd kontinuerligt temperaturläge för manuell temperaturkontroll
- Automatiskt val av spänning från 90V till 260V och frekvens från 50/60Hz med lämplig strömkabel för USA/Kanada, EU och Kina (ingår)
Beställningsvarningar:
Tillbehör inkluderar COD-testsatser (intervall 0 till 150 ppm, CODL00; Område 0 till 1500 ppm, CODH00; Område 0 till 15 000 ppm, CODHP0) och COD-standarder (intervall 1000 ppm, CODS01; intervall 10 000 ppm, CODS10).
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,2 slut på skalan % |
| Beskrivning | COD165 termoaktor |
| Räckvidd | 100°C, 120°C, 150°C, 160°C, 165°C |
| Spänning | 100/220 V |
| Vikt (engelska) | 127 oz. |
| Vikt (metrisk) | 3.6 kg |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Värmeblock Temperaturhomogenitet | ±0,5 °C |
| Värmeblock Temperaturprecision | ±0,1 °C |
| Elektriska krav | 100/220 V 50/60 Hz |
| Visa mer |