Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Gratis& Total Klor Bulk DPD-pulverreagenser
Artikelnummer. 15944002
Ansicht ändern
Click to view available options
Inkluderar:
AQ250F-dispenser, 1 flaska
AQ250T-dispenser, 1 flaska
DPD Pulverpåfyllning för AQ250F
DPD Pulverpåfyllning för AQ250T
Kvantitet:
2 x 250 antal
250 antal
Packungsgröße:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderar Kvantitet Packungsgröße
15944002 DPD Pulverpåfyllning för AQ250T 2 x 250 antal Varje
15954002 AQ250F-dispenser, 1 flaska 250 antal Varje
15914002 DPD Pulverpåfyllning för AQ250F 250 antal Varje
15924002 DPD Pulverpåfyllning för AQ250F 2 x 250 antal Varje
15964002 AQ250T-dispenser, 1 flaska 250 antal Varje
15934002 DPD Pulverpåfyllning för AQ250T 250 antal Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15944002 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AC72P2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 SEK
    1176.30 SEK / Paket med 1
    Save 113.70 SEK
    8% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fri och total klorbulk DPD-pulverdispensrar och flaskor är designade för högvolymtestning av kvarvarande klor i vattenprover.
Mät kvarvarande klor i vattenprover med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fri och total klor Bulk DPD pulverdispensrar och flaskor med Orion AQUAfast kolorimetrar och Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar. Pulverkemin löser sig snabbt i lösningen och är lätta att blanda. Varje injektionsflaska innehåller 250 antal DPD-reagens och är tillgänglig för gratis klor- eller totalkloranalys i labbet eller fältet.
  • Mät 0,02 till 2,00 mg/L (ppm) fritt klor eller totalt klor
  • Bulkpulverdispensrar är designade för hög provgenomströmning– minskar kostnaden per test och minimerar avfallet jämfört med individuellt förpackade reagenser
  • Motsvarar andra allmänt använda och erkända kemier inklusive Orion AQUAfast AC4P71 fri klor och Orion AQUAfast AC4P72 totala klorpulverförpackningar
  • Kompatibel med Orion AQUAfast AQ4000, AQ3700 och AQ3170 kolorimetrar
  • Kompatibel med Orion AquaMate AQ8000 och AQ7000 spektrofotometrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
För användning med (utrustning) AQUAfast AQ250T totalklor DPD bulkpulverdispenser
Inkluderar DPD Pulverpåfyllning för AQ250T
Kvantitet 2 x 250 antal
Räckvidd 0,02 till 2 mg/L Cl2
Reagensform Pulver
Reagens Klor
Testmetod DPD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • AQUAfast total chlorine powder pack
Avvertenza
  • Fara||Varning
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Consigli di prudenza
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P391-Samla upp spill.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium oxalate, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.