Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Gratis& Total Klor Bulk DPD-pulverreagenser
Produktkod. 15954002
Change view
Inkluderar:
AQ250F-dispenser, 1 flaska
AQ250T-dispenser, 1 flaska
DPD Pulverpåfyllning för AQ250F
DPD Pulverpåfyllning för AQ250T
Kvantitet:
2 x 250 antal
250 antal
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Kvantitet unitSize
15954002 AQ250F-dispenser, 1 flaska 250 antal Varje
15914002 DPD Pulverpåfyllning för AQ250F 250 antal Varje
15924002 DPD Pulverpåfyllning för AQ250F 2 x 250 antal Varje
15964002 AQ250T-dispenser, 1 flaska 250 antal Varje
15934002 DPD Pulverpåfyllning för AQ250T 250 antal Varje
15944002 DPD Pulverpåfyllning för AQ250T 2 x 250 antal Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15954002 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AQ250F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 SEK
    824.49 SEK / Paket med 1
    Save 75.51 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fri och total klorbulk DPD-pulverdispensrar och flaskor är designade för högvolymtestning av kvarvarande klor i vattenprover.
Mät kvarvarande klor i vattenprover med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Fri och total klor Bulk DPD pulverdispensrar och flaskor med Orion AQUAfast kolorimetrar och Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar. Pulverkemin löser sig snabbt i lösningen och är lätta att blanda. Varje injektionsflaska innehåller 250 antal DPD-reagens och är tillgänglig för gratis klor- eller totalkloranalys i labbet eller fältet.
  • Mät 0,02 till 2,00 mg/L (ppm) fritt klor eller totalt klor
  • Bulkpulverdispensrar är designade för hög provgenomströmning– minskar kostnaden per test och minimerar avfallet jämfört med individuellt förpackade reagenser
  • Motsvarar andra allmänt använda och erkända kemier inklusive Orion AQUAfast AC4P71 fri klor och Orion AQUAfast AC4P72 totala klorpulverförpackningar
  • Kompatibel med Orion AQUAfast AQ4000, AQ3700 och AQ3170 kolorimetrar
  • Kompatibel med Orion AquaMate AQ8000 och AQ7000 spektrofotometrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ4000 kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3170 kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3070 (föråldrad)
Inkluderar AQ250F-dispenser, 1 flaska
Kvantitet 250 antal
Räckvidd 0,02 till 2 mg/L Cl2
Reagensform Pulver
Reagens Klor
Testmetod DPD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • AQUAfast total chlorine powder pack
Signalord
  • Fara||Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P391-Samla upp spill.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium oxalate, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate