Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Beskrivning
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
- No. of tests: 50 to 100
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mangan |
| Testa reagensformat | Tablet |
| För användning med (utrustning) | Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast |
| Beskrivning | AQUAfast manganese reagent tablets, 50 tests |
| Inkluderar | Set of 2: 50 Manganese LR1 Tablets, 50 Manganese L |
| Metod | Formaldoxime |
| För användning med (applikation) | Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24) |
| Räckvidd | 0.2 to 4 mg/L Mn |
| Kvantitet | 50 tester |
Säkerhet och hantering
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ammonium chloride, formaldehyde oxime trimer hydrochloride
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.