Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Produktkod. 11702248
Typ:
Alkalinitet
Aluminium
Ammoniak
Bromreagenstablett
Cyanursyra
Fosfat
Hydrazin
Järn
Kiseldioxid
Klor
Klor, natriumklorat
Klordioxid
Klorid
Koppar
Mangan
Metallftaleinmetoden
Nitrat
Nitrit
Ozon
Sulfat
Sulfid
Väteperoxid
Zink
pH
Räckvidd:
0,01 till 0,25 mg/l
0,01 till 0,3 mg/l Al
0,01 till 0,5 mg/lN
0,01 till 6 mg/l Cl2
0,02 till 1 mg/l Fe
0,02 till 1 mg/l Zn
0,02 till 1 mg/lN
0,02 till 11 mg/l ClO2
0,03 till 3 mg/L
0,04 till 0,5 mg/lS
0,05 till 0,5 mg/l N2H4
0,05 till 0,5 mg/l O3
0,05 till 4 mg/l PO4
0,05 till 4 mg/l SiO2
0,05 till 5 mg/L Cu
0,1 till 13,5 mg/l
0,2 till 4 mg/l Mn
0,5 till 25 mg/l Cl-
1 till 40 mg/l
1 till 80 mg/l PO4
2 till 50 mg/l
5 till 100 mg/L SO4
5 till 200 mg/l
5 till 200 mg/l CaCO3
5 till 90 mg/l
6,5 till 8,4 pH
Kvantitet:
100 tabletter
100 tester
30 tester
50 tester
50 tester per styck (gratis och totalt)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 11702248
Brand: Thermo Scientific™ AC2099
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Choose the reagent tablets you need for our colorimeters and spectrophotometers with these chemistries test kits.
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
  • For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
  • No. of tests: 50 to 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Klordioxid
Testa reagensformat Tablet
För användning med (utrustning) Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ3700 färgmätare
Beskrivning AQUAfast chlorine dioxide reagent tablets, 100 tests
Inkluderar 100 DPD No 1 Tablets
Metod DPD
För användning med (applikation) Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten
Rekommenderade tillbehör AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24)
Räckvidd 0,02 till 11 mg/l ClO2
EPA-godkända metoder Dricksvatten: Standardmetoder 4500 ClO 2 D
Kvantitet 100 tester
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.