Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Produktkod. 11732218
Typ:
Alkalinity
Aluminum
Ammoniak
Bromine Reagent Tablet
Chlorine, Sodium Chlorate
Cyanuric Acid
Fosfat
Hydrazine
Hydrogen Peroxide
Järn
Kiseldioxid
Klor
Klordioxid
Klorid
Koppar
Mangan
Metallphthalein Method
Nitrat
Nitrit
Ozon
Sulfat
Sulfid
Zink
pH
Räckvidd:
0,03 till 3 mg/L
0,05 till 5 mg/L Cu
0.01 to 0.25 mg/L
0.01 to 0.3 mg/L Al
0.01 to 0.5 mg/L N
0.01 to 6 mg/L Cl2
0.02 to 1 mg/L Fe
0.02 to 1 mg/L N
0.02 to 1 mg/L Zn
0.02 to 11 mg/L ClO2
0.04 to 0.5 mg/L S
0.05 to 0.5 mg/L N2H4
0.05 to 0.5 mg/L O3
0.05 to 4 mg/L PO4
0.05 to 4 mg/L SiO2
0.1 to 13.5 mg/L
0.2 to 4 mg/L Mn
0.5 to 25 mg/L Cl-
1 to 40 mg/L
1 to 80 mg/L PO4
2 to 50 mg/L
5 till 100 mg/L SO4
5 to 200 mg/L
5 to 200 mg/L CaCO3
5 to 90 mg/L
6,5 till 8,4 pH
Kvantitet:
100 Tests
100 tabletter
100 tester
30 tester
50 Tests Each (free and total)
50 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 11732218
Brand: Thermo Scientific™ AC2007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Choose the reagent tablets you need for our colorimeters and spectrophotometers with these chemistries test kits.
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
  • For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
  • No. of tests: 50 to 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Nitrat
Testa reagensformat Tablet
För användning med (utrustning) Orion AQUAfast AQ4000 färgmätare
Beskrivning AQUAfast nitrate reagent tablets, 50 tests
Inkluderar 550 x Nitrate HR No.1 Tablets, 50 X Nitrate HR No. 2 Tablets
Metod Zinc Reduction
För användning med (applikation) Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten
Rekommenderade tillbehör AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24)
Räckvidd 1 to 40 mg/L
EPA-godkända metoder Drinking Water: ASTM D3867-90 (B) / Standard Methods 4500-NO3-E; Wastewater: ASTM D3867-04 (B) / Standard Methods 4500-NO3-E
Kvantitet 50 tester
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • AQUAFAST II NITRATE TAB.
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ammonium chloride, zinc powder
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.