Läs mer
- Home
- Products
- Turbiditetsmätning
- Tillbehör för turbiditetsmätare
- Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Produktkod. 11752238| Produktkod. | Typ | Räckvidd | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11752238 | Klor | 0,01 till 6 mg/l Cl2 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11712238 | Alkalinitet | 5 till 200 mg/l CaCO3 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11782218 | Aluminium | 0,01 till 0,3 mg/l Al | 50 tester | Paket med 50 |
| 15119192 | Aluminium | 0,01 till 0,25 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 11752218 | Ammoniak | 0,02 till 1 mg/lN | 50 tester | Paket med 50 |
| 15109192 | Bromreagenstablett | 0,1 till 13,5 mg/l | - | Paket med 100 |
| 11772218 | Klorid | 0,5 till 25 mg/l Cl- | 50 tester | Paket med 50 |
| 11702248 | Klordioxid | 0,02 till 11 mg/l ClO2 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11732228 | Klor | 0,01 till 6 mg/l Cl2 | 50 tester per styck (gratis och totalt) | Paket med 50 |
| 11762238 | Klor | 0,01 till 6 mg/l Cl2 | 100 tester | Paket med 100 |
| 15149192 | Klor, natriumklorat | 5 till 200 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 11792218 | Koppar | 0,05 till 5 mg/L Cu | 50 tester | Paket med 50 |
| 11722228 | Zink | 0,02 till 1 mg/l Zn | 50 tester | Paket med 50 |
| 11792238 | Cyanursyra | 5 till 90 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 15139192 | Metallftaleinmetoden | 2 till 50 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 11782188 | Hydrazin | 0,05 till 0,5 mg/l N2H4 | 30 tester | Paket med 30 |
| 17817508 | Väteperoxid | 0,03 till 3 mg/L | 100 tester | - |
| 11772238 | Järn | 0,02 till 1 mg/l Fe | 100 tester | Paket med 100 |
| 11702228 | Mangan | 0,2 till 4 mg/l Mn | 50 tester | Paket med 50 |
| 11732218 | Nitrat | 1 till 40 mg/l | 50 tester | Paket med 50 |
| 11722238 | Nitrit | 0,01 till 0,5 mg/lN | 100 tester | Paket med 100 |
| 11732238 | Ozon | 0,05 till 0,5 mg/l O3 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11702238 | pH | 6,5 till 8,4 pH | 100 tester | Paket med 100 |
| 11742228 | Fosfat | 0,05 till 4 mg/l PO4 | 50 tester | Paket med 50 |
| 11752228 | Fosfat | 1 till 80 mg/l PO4 | 50 tester | Paket med 50 |
| 11712228 | Kiseldioxid | 0,05 till 4 mg/l SiO2 | 50 tester | Paket med 50 |
| 11742238 | Kiseldioxid | 0,05 till 4 mg/l SiO2 | 100 tabletter | Paket med 100 |
| 11782238 | Sulfat | 5 till 100 mg/L SO4 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11762218 | Sulfid | 0,04 till 0,5 mg/lS | 100 tester | Paket med 50 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
- No. of tests: 50 to 100
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Klor |
| Testa reagensformat | Tablet |
| För användning med (utrustning) | Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast |
| Beskrivning | AQUAfast chlorine (free) reagent tablets, 100 tests |
| Inkluderar | 100 DPD No 1 Tablets |
| Metod | DPD |
| För användning med (applikation) | Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24) |
| Räckvidd | 0,01 till 6 mg/l Cl2 |
| EPA-godkända metoder | Drinking Water: Standard Methods 4500-Cl G; Wastewater: Standard Methods 4500-Cl G-2000 |
| Kvantitet | 100 tester |
| Visa mer Visa mindre |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.