Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits
Produktkod. 11772238
Change view
Typ:
Alkalinitet
Aluminium
Ammoniak
Bromreagenstablett
Cyanursyra
Fosfat
Hydrazin
Järn
Kiseldioxid
Klor
Klor, natriumklorat
Klordioxid
Klorid
Koppar
Mangan
Metallftaleinmetoden
Nitrat
Nitrit
Ozon
Sulfat
Sulfid
Väteperoxid
Zink
pH
Räckvidd:
0,01 till 0,25 mg/l
0,01 till 0,3 mg/l Al
0,01 till 0,5 mg/lN
0,01 till 6 mg/l Cl2
0,02 till 1 mg/l Fe
0,02 till 1 mg/l Zn
0,02 till 1 mg/lN
0,02 till 11 mg/l ClO2
0,03 till 3 mg/L
0,04 till 0,5 mg/lS
0,05 till 0,5 mg/l N2H4
0,05 till 0,5 mg/l O3
0,05 till 4 mg/l PO4
0,05 till 4 mg/l SiO2
0,05 till 5 mg/L Cu
0,1 till 13,5 mg/l
0,2 till 4 mg/l Mn
0,5 till 25 mg/l Cl-
1 till 40 mg/l
1 till 80 mg/l PO4
2 till 50 mg/l
5 till 100 mg/L SO4
5 till 200 mg/l
5 till 200 mg/l CaCO3
5 till 90 mg/l
6,5 till 8,4 pH
Kvantitet:
100 DPD nr 1-plattor
100 DPD nr 4-plattor
100 tabletter
100 tester
30 tester
50 tester
50 tester per styck (gratis och totalt)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 50
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Räckvidd Kvantitet Förpackningsstorlek
11772238 Järn 0,02 till 1 mg/l Fe 100 tester Paket med 100
11712238 Alkalinitet 5 till 200 mg/l CaCO3 100 tester Paket med 100
11782218 Aluminium 0,01 till 0,3 mg/l Al 50 tester Paket med 50
15119192 Aluminium 0,01 till 0,25 mg/l 100 tester Paket med 100
11752218 Ammoniak 0,02 till 1 mg/lN 50 tester Paket med 50
15109192 Bromreagenstablett 0,1 till 13,5 mg/l - Paket med 100
11772218 Klorid 0,5 till 25 mg/l Cl- 50 tester Paket med 50
11702248 Klordioxid 0,02 till 11 mg/l ClO2 100 tester Paket med 100
11752238 Klor 0,01 till 6 mg/l Cl2 100 DPD nr 1-plattor Paket med 100
11732228 Klor 0,01 till 6 mg/l Cl2 50 tester per styck (gratis och totalt) Paket med 50
11762238 Klor 0,01 till 6 mg/l Cl2 100 DPD nr 4-plattor Paket med 100
15149192 Klor, natriumklorat 5 till 200 mg/l 100 tester Paket med 100
11792218 Koppar 0,05 till 5 mg/L Cu 50 tester Paket med 50
11722228 Zink 0,02 till 1 mg/l Zn 50 tester Paket med 50
11792238 Cyanursyra 5 till 90 mg/l 100 tester Paket med 100
15139192 Metallftaleinmetoden 2 till 50 mg/l 100 tester Paket med 100
11782188 Hydrazin 0,05 till 0,5 mg/l N2H4 30 tester Paket med 30
17817508 Väteperoxid 0,03 till 3 mg/L 100 tester -
11702228 Mangan 0,2 till 4 mg/l Mn 50 tester Paket med 50
11732218 Nitrat 1 till 40 mg/l 50 tester Paket med 50
11722238 Nitrit 0,01 till 0,5 mg/lN 100 tester Paket med 100
11732238 Ozon 0,05 till 0,5 mg/l O3 100 tester Paket med 100
11702238 pH 6,5 till 8,4 pH 100 tester Paket med 100
11742228 Fosfat 0,05 till 4 mg/l PO4 50 tester Paket med 50
11752228 Fosfat 1 till 80 mg/l PO4 50 tester Paket med 50
11712228 Kiseldioxid 0,05 till 4 mg/l SiO2 50 tester Paket med 50
11742238 Kiseldioxid 0,05 till 4 mg/l SiO2 100 tabletter Paket med 100
11782238 Sulfat 5 till 100 mg/L SO4 100 tester Paket med 100
11762218 Sulfid 0,04 till 0,5 mg/lS 100 tester Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Produktkod. 11772238 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AC2078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 SEK
    506.15 SEK / Paket med 100
    Save 18.85 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Choose the reagent tablets you need for our colorimeters and spectrophotometers with these chemistries test kits.
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
  • For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
  • No. of tests: 50 to 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Järn
Testa reagensformat Tablet
För användning med (utrustning) Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast
Beskrivning AQUAfast iron (II & III) reagent tablets, 100 tests
Inkluderar 100 Iron LR Tablets
Metod PPST
För användning med (applikation) Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten
Rekommenderade tillbehör AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24)
Räckvidd 0,02 till 1 mg/l Fe
Kvantitet 100 tester
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.