Läs mer
- Home
- Products
- Turbiditetsmätning
- Tillbehör och reservdelar för turbiditetsmätare
- Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II kemitestkit
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II kemitestkit
Produktkod. 11782238| Produktkod. | Typ | Räckvidd | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 11782238 | Sulfat | 5 till 100 mg/L SO4 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11712238 | Alkalinitet | 5 till 200 mg/l CaCO3 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11782218 | Aluminium | 0,01 till 0,3 mg/l Al | 50 tester | Paket med 50 |
| 15119192 | Aluminium | 0,01 till 0,25 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 11752218 | Ammoniak | 0,02 till 1 mg/lN | 50 tester | Paket med 50 |
| 15109192 | Bromreagenstablett | 0,1 till 13,5 mg/l | - | Paket med 100 |
| 11772218 | Klorid | 0,5 till 25 mg/l Cl- | 50 tester | Paket med 50 |
| 11702248 | Klordioxid | 0,02 till 11 mg/l ClO2 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11752238 | Klor | 0,01 till 6 mg/l Cl2 | 100 DPD nr 1-plattor | Paket med 100 |
| 11732228 | Klor | 0,01 till 6 mg/l Cl2 | 50 tester per styck (gratis och totalt) | Paket med 50 |
| 11762238 | Klor | 0,01 till 6 mg/l Cl2 | 100 DPD nr 4-plattor | Paket med 100 |
| 15149192 | Klor, natriumklorat | 5 till 200 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 11792218 | Koppar | 0,05 till 5 mg/L Cu | 50 tester | Paket med 50 |
| 11722228 | Zink | 0,02 till 1 mg/l Zn | 50 tester | Paket med 50 |
| 11792238 | Cyanursyra | 5 till 90 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 15139192 | Metallftaleinmetoden | 2 till 50 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 11782188 | Hydrazin | 0,05 till 0,5 mg/l N2H4 | 30 tester | Paket med 30 |
| 17817508 | Väteperoxid | 0,03 till 3 mg/L | 100 tester | - |
| 11772238 | Järn | 0,02 till 1 mg/l Fe | 100 tester | Paket med 100 |
| 11702228 | Mangan | 0,2 till 4 mg/l Mn | 50 tester | Paket med 50 |
| 11732218 | Nitrat | 1 till 40 mg/l | 50 tester | Paket med 50 |
| 11722238 | Nitrit | 0,01 till 0,5 mg/lN | 100 tester | Paket med 100 |
| 11732238 | Ozon | 0,05 till 0,5 mg/l O3 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11702238 | pH | 6,5 till 8,4 pH | 100 tester | Paket med 100 |
| 11742228 | Fosfat | 0,05 till 4 mg/l PO4 | 50 tester | Paket med 50 |
| 11752228 | Fosfat | 1 till 80 mg/l PO4 | 50 tester | Paket med 50 |
| 11712228 | Kiseldioxid | 0,05 till 4 mg/l SiO2 | 50 tester | Paket med 50 |
| 11742238 | Kiseldioxid | 0,05 till 4 mg/l SiO2 | 100 tabletter | Paket med 100 |
| 11762218 | Sulfid | 0,04 till 0,5 mg/lS | 100 tester | Paket med 50 |
-
374.26 SEK
343.86 SEK / Paket med 100
Save 30.40 SEK
8% Av
Logga in för att se lagersaldo.
Beskrivning
Välj de reagenstabletter du behöver för Orion™ kolorimetrar samt AquaMate Orion™ Thermo Scientific™ Vis- och UV-Vis-spektrofotometrar med Orion™ AQUAfast Thermo Scientific™ II Chemistries Test Kits. Dessa bekväma, snabbt upplösande tabletter kan noggrant tillsättas i prover utan att lämna kvarvarande reagens i förpackningen och är mycket stabila för lång hållbarhet. Tablettreagenser mäter alkalinitet, aluminium, ammoniak, bor, klorid, klor, koppar, DEHA, hårdhet, hydrazin, väteperoxid, järn, mangan, nitrat, nitrit, ozon, pH, fosfat, kalium, kiseldioxid, sulfat, sulfid och zink.AQUAfast
- För användning med: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 och utgångna Orion AQ2-seriens mätare och andrakolorimetrar
- Nej. av tester: 50 till 100
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Sulfat |
| Testa reagensformat | Tablet |
| För användning med (utrustning) | Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3700 |
| Beskrivning | AQUAfast Sulfatreagenstabletter, 100 tester |
| Inkluderar | 100 sulfattabletter |
| Metod | Bariumsulfat-Grumlighet |
| För användning med (applikation) | Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast 24 mm runda flaskor (kat.nr AC2V24) |
| Räckvidd | 5 till 100 mg/L SO4 |
| EPA-godkända metoder | Dricksvatten: ASTM D516-07 / Standardmetoder 4500-SO42- E; Avloppsvatten: ASTM D516-07 / Standardmetoder 4500-SO42- E |
| Kvantitet | 100 tester |
| Visa mer Visa mindre |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.