Läs mer
- Home
- Products
- Turbiditetsmätning
- Tillbehör och reservdelar för turbiditetsmätare
- Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II kemitestkit
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II kemitestkit
Produktkod. 15149192 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Typ | Räckvidd | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 15149192 | Klor, natriumklorat | 5 till 200 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 11712238 | Alkalinitet | 5 till 200 mg/l CaCO3 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11782218 | Aluminium | 0,01 till 0,3 mg/l Al | 50 tester | Paket med 50 |
| 15119192 | Aluminium | 0,01 till 0,25 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 11752218 | Ammoniak | 0,02 till 1 mg/lN | 50 tester | Paket med 50 |
| 15109192 | Bromreagenstablett | 0,1 till 13,5 mg/l | - | Paket med 100 |
| 11772218 | Klorid | 0,5 till 25 mg/l Cl- | 50 tester | Paket med 50 |
| 11702248 | Klordioxid | 0,02 till 11 mg/l ClO2 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11752238 | Klor | 0,01 till 6 mg/l Cl2 | 100 DPD nr 1-plattor | Paket med 100 |
| 11732228 | Klor | 0,01 till 6 mg/l Cl2 | 50 tester per styck (gratis och totalt) | Paket med 50 |
| 11762238 | Klor | 0,01 till 6 mg/l Cl2 | 100 DPD nr 4-plattor | Paket med 100 |
| 11792218 | Koppar | 0,05 till 5 mg/L Cu | 50 tester | Paket med 50 |
| 11722228 | Zink | 0,02 till 1 mg/l Zn | 50 tester | Paket med 50 |
| 11792238 | Cyanursyra | 5 till 90 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 15139192 | Metallftaleinmetoden | 2 till 50 mg/l | 100 tester | Paket med 100 |
| 11782188 | Hydrazin | 0,05 till 0,5 mg/l N2H4 | 30 tester | Paket med 30 |
| 17817508 | Väteperoxid | 0,03 till 3 mg/L | 100 tester | - |
| 11772238 | Järn | 0,02 till 1 mg/l Fe | 100 tester | Paket med 100 |
| 11702228 | Mangan | 0,2 till 4 mg/l Mn | 50 tester | Paket med 50 |
| 11732218 | Nitrat | 1 till 40 mg/l | 50 tester | Paket med 50 |
| 11722238 | Nitrit | 0,01 till 0,5 mg/lN | 100 tester | Paket med 100 |
| 11732238 | Ozon | 0,05 till 0,5 mg/l O3 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11702238 | pH | 6,5 till 8,4 pH | 100 tester | Paket med 100 |
| 11742228 | Fosfat | 0,05 till 4 mg/l PO4 | 50 tester | Paket med 50 |
| 11752228 | Fosfat | 1 till 80 mg/l PO4 | 50 tester | Paket med 50 |
| 11712228 | Kiseldioxid | 0,05 till 4 mg/l SiO2 | 50 tester | Paket med 50 |
| 11742238 | Kiseldioxid | 0,05 till 4 mg/l SiO2 | 100 tabletter | Paket med 100 |
| 11782238 | Sulfat | 5 till 100 mg/L SO4 | 100 tester | Paket med 100 |
| 11762218 | Sulfid | 0,04 till 0,5 mg/lS | 100 tester | Paket med 50 |
-
1022.09 SEK
858.78 SEK / Paket med 100
Save 163.31 SEK
15% Av
Logga inför att se lagersaldo.
Beskrivning
Välj de reagenstabletter du behöver för Orion™ kolorimetrar samt AquaMate Orion™ Thermo Scientific™ Vis- och UV-Vis-spektrofotometrar med Orion™ AQUAfast Thermo Scientific™ II Chemistries Test Kits. Dessa bekväma, snabbt upplösande tabletter kan noggrant tillsättas i prover utan att lämna kvarvarande reagens i förpackningen och är mycket stabila för lång hållbarhet. Tablettreagenser mäter alkalinitet, aluminium, ammoniak, bor, klorid, klor, koppar, DEHA, hårdhet, hydrazin, väteperoxid, järn, mangan, nitrat, nitrit, ozon, pH, fosfat, kalium, kiseldioxid, sulfat, sulfid och zink.AQUAfast
- För användning med: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 och utgångna Orion AQ2-seriens mätare samt andra kolorimetrar
- Nej. av tester: 50 till 100
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Klor, natriumklorat |
| För användning med (utrustning) | Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ3700 färgmätare |
| Beskrivning | AQUAfast klor (total) HR- och natriumkloratreagenstabletter, 100 tester |
| Räckvidd | 5 till 200 mg/l |
| Kvantitet | 100 tester |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.