missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemistries Test Kits

Produktkod. 17817508
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
Alkalinity
Aluminum
Ammoniak
Bromine Reagent Tablet
Chlorine, Sodium Chlorate
Cyanuric Acid
Fosfat
Hydrazine
Hydrogen Peroxide
Järn
Kiseldioxid
Klor
Klordioxid
Klorid
Koppar
Mangan
Metallphthalein Method
Nitrat
Nitrit
Ozon
Sulfat
Sulfid
Zink
pH
Räckvidd:
0,03 till 3 mg/L
0,05 till 5 mg/L Cu
0.01 to 0.25 mg/L
0.01 to 0.3 mg/L Al
0.01 to 0.5 mg/L N
0.01 to 6 mg/L Cl2
0.02 to 1 mg/L Fe
0.02 to 1 mg/L N
0.02 to 1 mg/L Zn
0.02 to 11 mg/L ClO2
0.04 to 0.5 mg/L S
0.05 to 0.5 mg/L N2H4
0.05 to 0.5 mg/L O3
0.05 to 4 mg/L PO4
0.05 to 4 mg/L SiO2
0.1 to 13.5 mg/L
0.2 to 4 mg/L Mn
0.5 to 25 mg/L Cl-
1 to 40 mg/L
1 to 80 mg/L PO4
2 to 50 mg/L
5 till 100 mg/L SO4
5 to 200 mg/L
5 to 200 mg/L CaCO3
5 to 90 mg/L
6,5 till 8,4 pH
Kvantitet:
100 Tests
100 tabletter
100 tester
30 tester
50 Tests Each (free and total)
50 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17817508

Brand: Thermo Scientific™ AC3069

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Choose the reagent tablets you need for our colorimeters and spectrophotometers with these chemistries test kits.

Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.

  • For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and other colorimeters
  • No. of tests: 50 to 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Typ Hydrogen Peroxide
För användning med (utrustning) AQ3700
Beskrivning AQUAfast hydrogen peroxide reagent tablets, 100 tests
Räckvidd 0,03 till 3 mg/L
Kvantitet 100 Tests

Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.