Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemiska reagenser
Produktkod. 11712218
Typ:
Aluminum
Ammonia
Ammoniak
Copper
Fosfat
Järn
Kiseldioxid
Klor
Klordioxid
Klorid
Mangan
Nitrat
Nitrit
Ozon
Sulfat
Sulfid
Zink
Räckvidd:
0,08 till 1 mg/LN
0,2 till 1,5 mg/LN
0,2 till 3 mg/LN
0,2 till 3 mg/LS
0,2 till 5 mg/L O3
0,2 till 6 mg/L Fe
0,3 till 3 mg/L Zn
0,3 till 8 mg/L PO4
0,4 till 5 mg/L Cl2
0,5 till 10 mg/L SiO2
0,8 till 11 mg/L ClO2
0.04 to 0.25 mg/L Al
0.5 to 12 mg/L Cu
0.5 to 7 mg/L N
1,0 till 7,5 mg/LN
1.5 to 14 mg/L N
10 till 100 mg/L SO4
2 till 30 mg/L Mn
2,5 till 40 mg/L Cl-
5 till 50 mg/L NO3
Metod:
Bariumsulfat-Grumlighet
Bathocuproine
DPD
Diazotering (Azo)
Direct Nesslerization
Eriochrome Cyanine R
Heteropoly blå
Järntiocyanid
Kadmiumreduktion
Metylenblått
Periodat
Salicylat
Tennklorid
Zinkon
fenantrolin
Unit Size:
30 tester
Paket med 30
Product Code. 11712218
Brand: Thermo Scientific™ AC4099
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Minimera riskerna för felaktig mätning och kontaminering med dessa kemiska reagenser, som finns i självfyllande flaskor.
Minimera riskerna för felaktig mätning och kontaminering med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som finns i självfyllande flaskor. Använd dessa reagens med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter för att förenkla provberedning och tester. Autotestampullerna innehåller en i förväg uppmätt mängd flytande reagens och fylls enkelt med rätt volym prov för enkel och snabb blandning av prov och reagens. Varje ampull innehåller en Auto-ID streckkod som läses av AQ4000 kolorimetern och används för att automatiskt identifiera testparametern och initiera testet.
  • Antal prov: 30
  • Konsistens och reproducerbarhet förbättrades med AQUAfast ampuller och en AQ4000-mätare
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminerar mätfel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Klordioxid
Testa reagensformat Ampull
För användning med (utrustning) Orion AQUAfast AQ4000 färgmätare
Beskrivning AQUAfast klordioxid Auto-ID ampuller, 30 st
Inkluderar 30 Auto-ID Ampuller
Metod DPD
För användning med (applikation) Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten
Rekommenderade tillbehör AQUAfast Noll flaska Auto-Test Kit (kat. nr. AQ4ZER)
Räckvidd 0,8 till 11 mg/L ClO2
EPA-godkända metoder Dricksvatten: Standardmetoder 4500 ClO 2 D
Kvantitet 30 ampuller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorine Dioxide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetone
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.