Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemiska reagenser
Beskrivning
Minimera riskerna för felaktig mätning och kontaminering med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som finns i självfyllande flaskor. Använd dessa reagens med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter för att förenkla provberedning och tester. Autotestampullerna innehåller en i förväg uppmätt mängd flytande reagens och fylls enkelt med rätt volym prov för enkel och snabb blandning av prov och reagens. Varje ampull innehåller en Auto-ID streckkod som läses av AQ4000 kolorimetern och används för att automatiskt identifiera testparametern och initiera testet.
- Antal prov: 30
- Konsistens och reproducerbarhet förbättrades med AQUAfast ampuller och en AQ4000-mätare
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminerar mätfel
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Nitrit |
| Testa reagensformat | Ampull |
| För användning med (utrustning) | Orion AQUAfast AQ4000 färgmätare |
| Beskrivning | AQUAfast nitrit Auto-ID ampuller, 30 st |
| Inkluderar | 30 Auto-ID Ampuller |
| Metod | Diazotering (Azo) |
| För användning med (applikation) | Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast Noll flaska Auto-Test Kit (kat. nr. AQ4ZER) |
| Räckvidd | 0,08 till 1 mg/LN |
| EPA-godkända metoder | Dricksvatten: ASTM D3867-90 (B) / Standardmetoder 4500- NO2 - B; Avloppsvatten: Standardmetoder 4500-NO 2 - B |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Orion AQUAfast IV Chemistry Reagents
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P405-Förvaras inlåst.
- P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide, tetrasodium diborate,mercury iodide, potasium iodide
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.