Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemiska reagenser
Beskrivning
Minimera riskerna för felaktig mätning och kontaminering med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som finns i självfyllande flaskor. Använd dessa reagens med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter för att förenkla provberedning och tester. Autotestampullerna innehåller en i förväg uppmätt mängd flytande reagens och fylls enkelt med rätt volym prov för enkel och snabb blandning av prov och reagens. Varje ampull innehåller en Auto-ID streckkod som läses av AQ4000 kolorimetern och används för att automatiskt identifiera testparametern och initiera testet.
- Antal prov: 30
- Konsistens och reproducerbarhet förbättrades med AQUAfast ampuller och en AQ4000-mätare
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminerar mätfel
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kiseldioxid |
| Testa reagensformat | Ampull |
| För användning med (utrustning) | Orion AQUAfast AQ4000 färgmätare |
| Beskrivning | AQUAfast kiseldioxid Auto-ID ampuller, 30 st |
| Inkluderar | 30 Auto-ID Ampuller |
| Metod | Heteropoly blå |
| För användning med (applikation) | Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast Noll flaska Auto-Test Kit (kat. nr. AQ4ZER) |
| Räckvidd | 0,5 till 10 mg/L SiO2 |
| EPA-godkända metoder | Dricksvatten: ASTM D859-05,-10 / Standardmetoder 4500-SiO2 D; Avloppsvatten: ASTM D859-05 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.