Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemiska reagenser
Beskrivning
Minimera riskerna för felaktig mätning och kontaminering med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som finns i självfyllande flaskor. Använd dessa reagens med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter för att förenkla provberedning och tester. Autotestampullerna innehåller en i förväg uppmätt mängd flytande reagens och fylls enkelt med rätt volym prov för enkel och snabb blandning av prov och reagens. Varje ampull innehåller en Auto-ID streckkod som läses av AQ4000 kolorimetern och används för att automatiskt identifiera testparametern och initiera testet.
- No. of test: 30
- Consistency and reproducibility improved with AQUAfast ampoules and an AQ4000 meter
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminates measurement errors
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ammonia |
| Testa reagensformat | Ampoule |
| För användning med (utrustning) | Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter |
| Beskrivning | AQUAfast ammonia HR Auto-ID ampoules, 30 pack |
| Inkluderar | 30 Auto-ID Ampoules |
| Metod | Direct Nesslerization |
| För användning med (applikation) | Colorimetric water and wastewater testing equipment |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast Zero Vial Auto-Test Kit (Cat. No. AQ4ZER) |
| Räckvidd | 1.5 to 14 mg/L N |
| EPA-godkända metoder | Wastewater: ASTM D1426-08 (A) |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.