Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemiska reagenser
Beskrivning
Minimera riskerna för felaktig mätning och kontaminering med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som finns i självfyllande flaskor. Använd dessa reagens med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter för att förenkla provberedning och tester. Autotestampullerna innehåller en i förväg uppmätt mängd flytande reagens och fylls enkelt med rätt volym prov för enkel och snabb blandning av prov och reagens. Varje ampull innehåller en Auto-ID streckkod som läses av AQ4000 kolorimetern och används för att automatiskt identifiera testparametern och initiera testet.
- Antal prov: 30
- Konsistens och reproducerbarhet förbättrades med AQUAfast ampuller och en AQ4000-mätare
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminerar mätfel
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Klor |
| Testa reagensformat | Ampull |
| För användning med (utrustning) | Orion AQUAfast AQ4000 färgmätare |
| Beskrivning | AQUAfast klor (fritt & totalt) Auto-ID ampuller, 30 st |
| Inkluderar | 30 Auto-ID Ampuller |
| Metod | DPD |
| För användning med (applikation) | Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast Noll flaska Auto-Test Kit (kat. nr. AQ4ZER) |
| Räckvidd | 0,4 till 5 mg/L Cl2 |
| EPA-godkända metoder | Dricksvatten: Standardmetoder 4500-Cl G / ATP EPA-godkänd Orion Method AC4070; Avloppsvatten: Standardmetoder 4500-Cl G-2000 / ATP EPA-godkänd Orion Method AC4070 (totalt) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Chlorine (Free & Total)
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetone
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.