Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemiska reagenser
Produktkod. 11782198
Typ:
Aluminum
Ammonia
Ammoniak
Copper
Fosfat
Järn
Kiseldioxid
Klor
Klordioxid
Klorid
Mangan
Nitrat
Nitrit
Ozon
Sulfat
Sulfid
Zink
Räckvidd:
0,08 till 1 mg/LN
0,2 till 1,5 mg/LN
0,2 till 3 mg/LN
0,2 till 3 mg/LS
0,2 till 5 mg/L O3
0,2 till 6 mg/L Fe
0,3 till 3 mg/L Zn
0,3 till 8 mg/L PO4
0,4 till 5 mg/L Cl2
0,5 till 10 mg/L SiO2
0,8 till 11 mg/L ClO2
0.04 to 0.25 mg/L Al
0.5 to 12 mg/L Cu
0.5 to 7 mg/L N
1,0 till 7,5 mg/LN
1.5 to 14 mg/L N
10 till 100 mg/L SO4
2 till 30 mg/L Mn
2,5 till 40 mg/L Cl-
5 till 50 mg/L NO3
Metod:
Bariumsulfat-Grumlighet
Bathocuproine
DPD
Diazotering (Azo)
Direct Nesslerization
Eriochrome Cyanine R
Heteropoly blå
Järntiocyanid
Kadmiumreduktion
Metylenblått
Periodat
Salicylat
Tennklorid
Zinkon
fenantrolin
Förpackningsstorlek:
30 tester
Paket med 30
Produktkod. 11782198
Brand: Thermo Scientific™ AC4016
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minimera riskerna för felaktig mätning och kontaminering med dessa kemiska reagenser, som finns i självfyllande flaskor.
Minimera riskerna för felaktig mätning och kontaminering med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som finns i självfyllande flaskor. Använd dessa reagens med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter för att förenkla provberedning och tester. Autotestampullerna innehåller en i förväg uppmätt mängd flytande reagens och fylls enkelt med rätt volym prov för enkel och snabb blandning av prov och reagens. Varje ampull innehåller en Auto-ID streckkod som läses av AQ4000 kolorimetern och används för att automatiskt identifiera testparametern och initiera testet.
  • Antal prov: 30
  • Konsistens och reproducerbarhet förbättrades med AQUAfast ampuller och en AQ4000-mätare
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminerar mätfel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Sulfid
Testa reagensformat Ampull
För användning med (utrustning) Orion AQUAfast AQ4000 färgmätare
Beskrivning AQUAfast sulfid (syralösligt) Auto-ID ampuller, 30 st
Inkluderar 30 Auto-ID Ampuller
Metod Metylenblått
För användning med (applikation) Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten
Rekommenderade tillbehör AQUAfast Noll flaska Auto-Test Kit (kat. nr. AQ4ZER)
Räckvidd 0,2 till 3 mg/LS
EPA-godkända metoder Avloppsvatten: Standardmetoder 4500-S 2 - D
Kvantitet 30 ampuller
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.