Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV kemiska reagenser
Produktkod. 11792188
Change view
Typ:
Aluminium
Ammoniak
Fosfat
Järn
Kiseldioxid
Klor
Klordioxid
Klorid
Koppar
Mangan
Nitrat
Nitrit
Ozon
Sulfat
Sulfid
Zink
Räckvidd:
0,04 till 0,25 mg/l Al
0,08 till 1 mg/LN
0,2 till 1,5 mg/LN
0,2 till 3 mg/LN
0,2 till 3 mg/LS
0,2 till 5 mg/L O3
0,2 till 6 mg/L Fe
0,3 till 3 mg/L Zn
0,3 till 8 mg/L PO4
0,4 till 5 mg/L Cl2
0,5 till 10 mg/L SiO2
0,5 till 12 mg/l Cu
0,5 till 7 mg/lN
0,8 till 11 mg/L ClO2
1,0 till 7,5 mg/LN
1,5 till 14 mg/lN
10 till 100 mg/L SO4
2 till 30 mg/L Mn
2,5 till 40 mg/L Cl-
5 till 50 mg/L NO3
Metod:
Bariumsulfat-Grumlighet
Bathocuproin
DPD
Diazotering (Azo)
Direkt försvåring
Eriochrome Cyanin R
Heteropoly blå
Järntiocyanid
Kadmiumreduktion
Metylenblått
Periodat
Salicylat
Tennklorid
Zinkon
fenantrolin
Förpackningsstorlek:
30 tester
Paket med 30
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Räckvidd Metod unitSize
11792188 Nitrat 0,2 till 1,5 mg/LN Kadmiumreduktion 30 tester
11702198 Nitrat 1,0 till 7,5 mg/LN Kadmiumreduktion 30 tester
11722198 Nitrat 5 till 50 mg/L NO3 Kadmiumreduktion 30 tester
11752198 Ammoniak 0,2 till 3 mg/LN Salicylat 30 tester
11762198 Ammoniak 1,5 till 14 mg/lN Direkt försvåring 30 tester
11772198 Ammoniak 0,5 till 7 mg/lN Direkt försvåring Paket med 30
11782198 Sulfid 0,2 till 3 mg/LS Metylenblått 30 tester
11792198 Klorid 2,5 till 40 mg/L Cl- Järntiocyanid 30 tester
11702208 Aluminium 0,04 till 0,25 mg/l Al Eriochrome Cyanin R 30 tester
11712208 Koppar 0,5 till 12 mg/l Cu Bathocuproin 30 tester
11722208 Nitrit 0,08 till 1 mg/LN Diazotering (Azo) 30 tester
11732208 Ozon 0,2 till 5 mg/L O3 DPD 30 tester
11742208 Mangan 2 till 30 mg/L Mn Periodat 30 tester
11752208 Kiseldioxid 0,5 till 10 mg/L SiO2 Heteropoly blå 30 tester
11762208 Zink 0,3 till 3 mg/L Zn Zinkon 30 tester
11772208 Klor 0,4 till 5 mg/L Cl2 DPD 30 tester
11782208 Järn 0,2 till 6 mg/L Fe fenantrolin 30 tester
11792208 Sulfat 10 till 100 mg/L SO4 Bariumsulfat-Grumlighet 30 tester
11702218 Fosfat 0,3 till 8 mg/L PO4 Tennklorid 30 tester
11712218 Klordioxid 0,8 till 11 mg/L ClO2 DPD 30 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11792188 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AC4004
Minimera riskerna för felaktig mätning och kontaminering med dessa kemiska reagenser, som finns i självfyllande flaskor.
Minimera riskerna för felaktig mätning och kontaminering med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, som finns i självfyllande flaskor. Använd dessa reagens med Orion™ AQUAfast AQ4000 kolorimeter för att förenkla provberedning och tester. Autotestampullerna innehåller en i förväg uppmätt mängd flytande reagens och fylls enkelt med rätt volym prov för enkel och snabb blandning av prov och reagens. Varje ampull innehåller en Auto-ID streckkod som läses av AQ4000 kolorimetern och används för att automatiskt identifiera testparametern och initiera testet.
  • Antal prov: 30
  • Konsistens och reproducerbarhet förbättrades med AQUAfast ampuller och en AQ4000-mätare
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminerar mätfel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Nitrat
Testa reagensformat Ampull
För användning med (utrustning) Orion AQUAfast AQ4000 färgmätare
Beskrivning AQUAfast nitrat LR Auto-ID ampuller, 30 st
Inkluderar 30 Auto-ID Ampuller
Metod Kadmiumreduktion
För användning med (applikation) Kolorimetrisk testutrustning för vatten och avloppsvatten
Rekommenderade tillbehör AQUAfast Noll flaska Auto-Test Kit (kat. nr. AQ4ZER)
Räckvidd 0,2 till 1,5 mg/LN
EPA-godkända metoder Dricksvatten: ASTM D3867-90 (B) / Standardmetoder 4500- NO3 - E; Avloppsvatten: ASTM D3867-04 (B) / Standardmetoder 4500-NO 3 - E
Kvantitet 30 ampuller
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.