Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaktions-/smältningsrör och flytande reagenser
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Matsmältningsrör, reaktionsrör och flytande reagens med Orion™ AQUAfast kolorimetrar och Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar. Rötnings- och reaktionsrör innehåller den exakta mängden reagens, är gjorda av speciellt optiskt glas och passar till Orion™ AQUAfast COD165 termoreaktor. Rötningsrör mäter COD, totalt kväve och totalt fosfat. Reaktionsrör mäter ammoniak, nitrat och fosfat. Flytande reagens blandas snabbt och enkelt i lösning och mäter fluor (SPADN), hydrazin och pH.
Förändringar i näringshalterna kan förändra den känsliga balansen i ekosystemen och förorena dricksvattnet. Rörtester gör det enkelt att bestämma koncentrationer av arter i prover.
Matsmältningsrörstester och reaktionsrörstester är förprogrammerade i Orion AQ3700-mätaren. Vissa av de listade testerna har bara flytande komponenter, som vårt AC2009 SPADNS-test för fluor, och vissa har vätska och pulver eller flytande och tabletter.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | AQUAfast fosfat (totalt) smältrör, 50 st |
| EPA-godkända metoder | Avloppsvatten: Standardmetoder 4500-P E-1999 |
| Formatera | Matsmältningsrör |
| För användning med (utrustning) | Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ3700 färgmätare |
| Inkluderar | Set om 4: 50 fosfatsyrareagenssmältningsrör, 50 kaliumpersulfatpulverförpackningar, 1,54N natriumhydroxidlösning, 50 fosfatreagenspulverförpackningar |
| Kvantitet | 50 rör |
| Räckvidd | 0,02 till 1,1 mg/LP |
| Rekommenderade tillbehör | AQUAfast COD165 termoaktor (kat.nr COD165) |
| Testmetod | Persulfatnedbrytning, askorbinsyra |
| Typ | Fosfat |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H331-Giftigt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Innehåller: dipotassium disulphate, potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.