Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaktions-/smältningsrör och flytande reagenser
Produktkod. 15199192
Change view
Typ:
Ammoniak
COD High Range
COD Low Range
COD Mellanklass
Fluorid
Fosfat
Kväve, totalt
Mangan
Nitrat
TORSK
pH
Räckvidd:
0 till 15 000 mg/L O2
0 till 150 mg/L O2
0 till 1500 mg/L O2
0 till 15000 mg/L O2
0,01 till 0,7 mg/L Mn
0,02 till 1,1 mg/L P
0,02 till 1,6 mg/L P
0,02 till 2,5 mg/L N
0,05 till 2 mg/L F
0,06 till 5 mg/L PO4
0,5 till 25 mg/L N
1 till 30 mg/L N
1 till 50 mg/L N
5 till 150 mg/L N
6,5 till 8,4 pH
Förpackningsstorlek:
25 tester
Paket med 100
Paket med 2
Paket med 25
Paket med 50
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Räckvidd Förpackningsstorlek
15199192 Kväve, totalt 5 till 150 mg/L N Paket med 50
11742218 Fluorid 0,05 till 2 mg/L F Paket med 50
11757757 pH 6,5 till 8,4 pH Paket med 2
15169192 Mangan 0,01 till 0,7 mg/L Mn Paket med 100
15189192 Kväve, totalt 0,5 till 25 mg/L N Paket med 50
15109202 Fosfat 0,02 till 1,1 mg/L P Paket med 50
15119202 Fosfat 0,02 till 1,6 mg/L P Paket med 50
15179192 Nitrat 1 till 30 mg/L N Paket med 50
15129192 Ammoniak 1 till 50 mg/L N Paket med 50
15199182 Ammoniak 0,02 till 2,5 mg/L N Paket med 50
15129202 Fosfat 0,06 till 5 mg/L PO4 Paket med 50
11722188 TORSK 0 till 1500 mg/L O2 25 tester
11742188 TORSK 0 till 15 000 mg/L O2 Paket med 25
11762188 TORSK 0 till 150 mg/L O2 25 tester
15904012 COD High Range 0 till 15000 mg/L O2 Varje
15914012 COD Low Range 0 till 150 mg/L O2 Varje
15924012 COD Mellanklass 0 till 1500 mg/L O2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 15199192 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ACD007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 SEK
    1940.60 SEK / Paket med 50
    Save 64.40 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Utför kolorimetriska tester inklusive fluorid, COD, totalt kväve och totalt fosfat med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Flytande reagens, digestion och reaktionsrör.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Matsmältningsrör, reaktionsrör och flytande reagens med Orion™ AQUAfast kolorimetrar och Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar. Rötnings- och reaktionsrör innehåller den exakta mängden reagens, är gjorda av speciellt optiskt glas och passar till Orion™ AQUAfast COD165 termoreaktor. Rötningsrör mäter COD, totalt kväve och totalt fosfat. Reaktionsrör mäter ammoniak, nitrat och fosfat. Flytande reagens blandas snabbt och enkelt i lösning och mäter fluor (SPADN), hydrazin och pH.
Förändringar i näringshalterna kan förändra den känsliga balansen i ekosystemen och förorena dricksvattnet. Rörtester gör det enkelt att bestämma koncentrationer av arter i prover.
Matsmältningsrörstester och reaktionsrörstester är förprogrammerade i Orion AQ3700-mätaren. Vissa av de listade testerna har bara flytande komponenter, som vårt AC2009 SPADNS-test för fluor, och vissa har vätska och pulver eller flytande och tabletter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning AQUAfast totala kväve-HR-nedbrytningsrör
Formatera Matsmältningsrör
För användning med (utrustning) Orion AquaMate Vis och UV-Vis spektrofotometrar, Orion AQUAfast AQ3700 färgmätare
Inkluderar Set om 5: 50 TN Hydroxide HR Digestion Tubes, 50 Persulfate Reagent Pulver Packs, 50 TN Reagent A Pulver Packs, 50 TN Reagent B Pulver Packs, 50 TN Acid LR/HR Reaction Tubes
Kvantitet 50 rör
Räckvidd 5 till 150 mg/L N
Rekommenderade tillbehör AQUAfast COD165 termoaktor (kat.nr COD165)
Testmetod Persulfatnedbrytning
Typ Kväve, totalt
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • total nitrogen hydroxide LR/HR tube
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.