Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate™ Cellhållare
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Flaskhållare karuseller/torn med AquaMate 8000 UV-Vis och AquaMate 7000 Vis spektrofotometrar. Välj mellan 1-positions, 3-positions och 6-positions karuseller med hållare för 13-24 mm runda flaskor, 10 mm fyrkantiga flaskor, 20-50 mm rektangulära flaskor eller 100 mm rektangulära flaskor.
- De AquaMate 8000 UV-Vis spektrofotometer inkluderar alla tre cellhållarna. De AquaMate 7000 Vis spektrofotometer inkluderar 3-positions cellhållare och ytterligare cellhållare måste köpas separat.
- De AquaMate 3-positions cellhållare, kat. Inga. AQ003C, inkluderar en justerbar hållare för 13 mm till 25 mm runda flaskor, en hållare för 20 eller 50 mm rektangulära flaskor och en hållare för 10 mm fyrkantiga flaskor.
- De AquaMate 6-positions cellhållare, kat. Inga. AQ006C, är idealisk för mätningar av flera prover i 10 mm kvadratiska flaskor. Med en position reserverad för en blank, tillåter cellhållaren med 6 positioner automatiserad analys av upp till fem prover.
- De AquaMate 1-positions cellhållare, kat. Inga. AQ001C, rymmer en enda 10 mm kvadratisk flaska.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 3-positions cellhållare |
| För användning med (utrustning) | AquaMate 8000 UV-Vis och AquaMate 7000 Vis spektrofotometrar |
| Håller | 13 mm till 25 mm runda flaskor, 20 eller 50 mm rektangulära flaskor, 10 mm fyrkantiga flaskor |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.