Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate™ Cellhållare
Produktkod. 14885061
Change view
Typ:
1-positions cellhållare
3-positions cellhållare
6-positions cellhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
14885061 6-positions cellhållare Varje
14875061 1-positions cellhållare Varje
14855061 3-positions cellhållare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 14885061 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AQ006C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2950.00 SEK
    2859.83 SEK / Paket med 1
    Save 90.17 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Använd dessa cellhållare med 1-läges, 3-läges och 6-läges karuseller för olika storlekar av runda, fyrkantiga eller rektangulära flaskor.
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Flaskhållare karuseller/torn med AquaMate 8000 UV-Vis och AquaMate 7000 Vis spektrofotometrar. Välj mellan 1-positions, 3-positions och 6-positions karuseller med hållare för 13-24 mm runda flaskor, 10 mm fyrkantiga flaskor, 20-50 mm rektangulära flaskor eller 100 mm rektangulära flaskor.
  • De AquaMate 8000 UV-Vis spektrofotometer inkluderar alla tre cellhållarna. De AquaMate 7000 Vis spektrofotometer inkluderar 3-positions cellhållare och ytterligare cellhållare måste köpas separat.
  • De AquaMate 3-positions cellhållare, kat. Inga. AQ003C, inkluderar en justerbar hållare för 13 mm till 25 mm runda flaskor, en hållare för 20 eller 50 mm rektangulära flaskor och en hållare för 10 mm fyrkantiga flaskor.
  • De AquaMate 6-positions cellhållare, kat. Inga. AQ006C, är idealisk för mätningar av flera prover i 10 mm kvadratiska flaskor. Med en position reserverad för en blank, tillåter cellhållaren med 6 positioner automatiserad analys av upp till fem prover.
  • De AquaMate 1-positions cellhållare, kat. Inga. AQ001C, rymmer en enda 10 mm kvadratisk flaska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 6-positions cellhållare
För användning med (utrustning) AquaMate 8000 UV-Vis och AquaMate 7000 Vis spektrofotometrar
Håller 10 mm fyrkantiga flaskor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.