Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers
Description
Includes
Provrörshållare för flaskor och provrör från 12 till 25 mm OD, programvara för AquaMate programvara för vattenanalysmetoder, dammskydd, extern strömförsörjning, nätsladd för Nordamerika (NEMA 5-15), europeisk nätsladd (CEE 7/7), nätsladd för Storbritannien (BS 1362)
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate UV-Vis-spektrofotometrar inkluderar över 260 förprogrammerade metoder och är utformade för att möta behoven hos laboratorier för vatten- och avloppsvattenanalys. AquaMate UV-Vis och Visible-only-spektrofotometrar innehåller avancerade funktioner och funktioner för ultimat flexibilitet i drift.
Förprogrammerade metoder:
- Mer än 260 förprogrammerade metoder ger enkla och bekväma mätningar med Orion AQUAfast™, Merck™ eller CHEMetrics™ chemistries
- Förprogrammerade metoder kan också anpassas för nya kemiska produkter eller så kan användare skapa sina egna anpassade metoder och kalibreringskurvor
- Instrumenten möjliggör en enpunktsjustering av alla förprogrammerade metoder för att korrigera för variationer i reagensernas kemi
Mångsidighet;
- Handskvänlig 7-tums pekskärmskontroll
- Stort utbud av flaskstorlekar kan användas, inklusive 10 mm fyrkantiga flaskor, 20 och 50 mm rektangulära flaskor och en justerbar rund flaskhållare som rymmer flaskor och provrör från 12 till 25 mm OD
Verifiering:
- Prestandaverifieringstester säkerställer våglängdsnoggrannhet och instrumentfunktionalitet
- Varje verifieringsrapport anger tid, datum och instrumentets serienummer i enlighet med GLP och GMP
- Inbyggt våglängdsnoggrannhetstest är kompatibelt med antingen den interna lampan eller externa kalibrerade standarder
- Inbyggda testmetoder för ströljus, brus och upplösning finns tillgängliga för att validera instrumentets prestanda ytterligare
Compliance
CE / TUV
Warranty
1 år
Specifications
Specifications
| Baslinjeplanhet | ±0,005 A |
| Certifikat och efterlevnad | CE / TUV |
| Fack | Tillgänglig uppifrån, framifrån eller från sidan Kan rymma celler upp till 100 mm celler Tillgängligt tillbehör för provrör upp till 25 mm diameter och 150 mm höjd Avtagbart, tvättbart foder för provfacket med magnetisk placering och fixering |
| Anslutningar | Single USB-A Exportera data till nätverk eller PC via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tillgänglig Skriv ut via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter tillgänglig |
| Djup (metriskt) | 35.5 cm |
| Detektortyp | Dubbla kiselfotodioder |
| Visa | 7 tum High Definition färgpekskärm, fast, 800 x 1280 pixlar |
| Mått (L x B x H) | 35.5 x 38.5 x 19.5 cm |
| Ljuskälla | Volfram halogen |
| Spektral bandbredd | 5 nm |
| Show More |