Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers
Product Code. p-7160112
Change view
Click to view available options
Typ:
7100 Vis spektrofotometer
8100 UV-Vis spektrofotometer
Pluggtyp:
Kina, Indien, ANZ strömkabel
NA, EU, UK Strömkabel
Spektral bandbredd:
2 nm
5 nm
Unit Size:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ Pluggtyp Spektral bandbredd Unit Size
17143841 7100 Vis spektrofotometer NA, EU, UK Strömkabel 5 nm Varje
16439835 8100 UV-Vis spektrofotometer NA, EU, UK Strömkabel 2 nm Varje
17314773 8100 UV-Vis spektrofotometer Kina, Indien, ANZ strömkabel 2 nm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 17143841 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AQ7100
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Includes
Provrörshållare för flaskor och provrör från 12 till 25 mm OD, programvara för AquaMate programvara för vattenanalysmetoder, dammskydd, extern strömförsörjning, nätsladd för Nordamerika (NEMA 5-15), europeisk nätsladd (CEE 7/7), nätsladd för Storbritannien (BS 1362)
Optimerade för dina behov av vattenanalys ger AquaMate 7100 Vis och AquaMate 8100 UV-Vis-spektrofotometrar snabba och pålitliga resultat
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate UV-Vis-spektrofotometrar inkluderar över 260 förprogrammerade metoder och är utformade för att möta behoven hos laboratorier för vatten- och avloppsvattenanalys. AquaMate UV-Vis och Visible-only-spektrofotometrar innehåller avancerade funktioner och funktioner för ultimat flexibilitet i drift.
Förprogrammerade metoder:
  • Mer än 260 förprogrammerade metoder ger enkla och bekväma mätningar med Orion AQUAfast™, Merck™ eller CHEMetrics™ chemistries
  • Förprogrammerade metoder kan också anpassas för nya kemiska produkter eller så kan användare skapa sina egna anpassade metoder och kalibreringskurvor
  • Instrumenten möjliggör en enpunktsjustering av alla förprogrammerade metoder för att korrigera för variationer i reagensernas kemi
Mångsidighet;
  • Handskvänlig 7-tums pekskärmskontroll
  • Stort utbud av flaskstorlekar kan användas, inklusive 10 mm fyrkantiga flaskor, 20 och 50 mm rektangulära flaskor och en justerbar rund flaskhållare som rymmer flaskor och provrör från 12 till 25 mm OD
Verifiering:
  • Prestandaverifieringstester säkerställer våglängdsnoggrannhet och instrumentfunktionalitet
  • Varje verifieringsrapport anger tid, datum och instrumentets serienummer i enlighet med GLP och GMP
  • Inbyggt våglängdsnoggrannhetstest är kompatibelt med antingen den interna lampan eller externa kalibrerade standarder
  • Inbyggda testmetoder för ströljus, brus och upplösning finns tillgängliga för att validera instrumentets prestanda ytterligare
Compliance
CE / TUV
Warranty
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Baslinjeplanhet ±0,005 A
Certifikat och efterlevnad CE / TUV
Fack Tillgänglig uppifrån, framifrån eller från sidan Kan rymma celler upp till 100 mm celler Tillgängligt tillbehör för provrör upp till 25 mm diameter och 150 mm höjd Avtagbart, tvättbart foder för provfacket med magnetisk placering och fixering
Anslutningar Single USB-A
Exportera data till nätverk eller PC via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tillgänglig
Skriv ut via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter tillgänglig
Djup (metriskt) 35.5 cm
Detektortyp Dubbla kiselfotodioder
Visa 7 tum High Definition färgpekskärm, fast, 800 x 1280 pixlar
Mått (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Ljuskälla Volfram halogen
Spektral bandbredd 5 nm
Typ 7100 Vis spektrofotometer
Våglängdsområde 325 till 1100 nm
Drift <0,0010 A/tim (Vid 500 nm efter 1 timmes uppvärmning)
Elektriska krav Extern AC till DC-omvandlare. Spänning och frekvens (Hz) väljs automatiskt, 100/240 V, 50/60 Hz
För användning med (applikation) Vatten- och avloppsvattenanalys
Höjd (metrisk) 19.5 cm
Inkluderar Provrörshållare för flaskor och provrör från 12 till 25 mm OD, AquaMate programvara för vattenanalysmetoder, dammskydd, extern strömförsörjning, nätsladd för Nordamerika (NEMA 5-15), europeisk nätsladd (CEE 7/7), nätsladd för Storbritannien (BS 1362).
Gränssnitt Handskvänlig pekskärm
Knappsats Handskvänlig pekskärm
Lampans livslängd >1000 hrs.
Längd (metrisk) 35.5 cm
Buller (RMS vid 500 nm 60 mätningar i följd)≤ 0,00020A vid 0A vid 260 och 500 nm≤ 0,00030A vid 1A vid 260 och 500 nm≤ 0,00040A vid 2A vid 260 och 500 nm
Optisk design Dubbla strålar
Fotometrisk noggrannhet ±0,002 A vid 0,5 A,± 0,004 A vid 1,0 A,± 0,008 A vid 2,0 A
Fotometrisk display 3A till +5A
Fotometriskt område –3A till +3,5A
Fotometrisk repeterbarhet ±0,001A vid 1A uppmätt vid 1,0A vid 546 nm
Pluggtyp NA, EU, UK Strömkabel
Skrivare ingår Snap-on-skrivare tillgänglig
Skanningshastighet Automatisk– upp till 1800 nm/min.
Stray Light <0,05 %T vid 340 nm och 400 nm
Garanti 1 år
Våglängdsnoggrannhet ±0,5 nm
Våglängdsdataintervall 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Våglängds repeterbarhet < ±0,2 nm
Vikt (metrisk) 7.5 kg
Bredd (metrisk) 38.5 cm