Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-kombinationselektroder
Produktkod. 11722817
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
Mini-DIN (Stjärna)
Material:
Epoxikropp
Glaskropp
Typ:
Kombinerad pH-elektrod
pH/ATC-kombinationselektrod
Tips Typ:
Härdad bulb
Platt yta
Semi-mikro
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Material Typ Tips Typ unitSize
11722817 BNC (vattentät) Glaskropp Kombinerad pH-elektrod Härdad bulb Varje
10636043 BNC (vattentät) Glaskropp Kombinerad pH-elektrod Semi-mikro Varje
10809610 Mini-DIN (Stjärna) Epoxikropp pH/ATC-kombinationselektrod Standard Varje
10308861 BNC (vattentät) Epoxikropp Kombinerad pH-elektrod Platt yta Varje
11772837 BNC (vattentät) Epoxikropp Kombinerad pH-elektrod Standard Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11722817 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9104APWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4310.00 SEK
    4096.83 SEK / Paket med 1
    Save 213.17 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Measure the pH of viscous liquid samples quickly, and accurately, with clog-resistant Orion™ AquaPro™ pH electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ Low Maintenance pH Electrodes provide fast response and extended life with the additional advantages of a double junction design. Their clog resistant, open junctions allow for use in difficult samples, while making post-use cleaning, simple. They are available in a variety of different designs, with the standard types being the 9104APWP & the 9156APWP. These have glass and epoxy bodies respectively and are designed for general lab use. The 9135APWP has a uniquely designed, flat sensing bulb that allows for reliable pH measurement on samples such as paper, textiles, skin, meat, cheese, or in agar gel plates. The 9107APMD contains a built-in temperature sensor that accurately measures pH and temperature with just one electrode, so combines the fast response and open junction design of the Orion™ AquaPro™ Electrode with a built-in ATC.
Har förbättrad elektrodlivslängd, lågt underhåll, snabb svarstid och rena korsningar. Patenterat referenssystem och design med dubbla korsningar förhindrar att silverjoner kommer i kontakt med provet.
  • Mät 0 till 14pH
  • Temperaturområde: 0° till 60 °C (0° till 140 °F)
  • Val av kontakter med 1m (3ft.) kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Glaskroppens pH
Kontakttyper BNC (vattentät)
Korsning Öppna
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 60 °C
Typ Kombinerad pH-elektrod
För användning med (applikation) Robust användning
För användning med (utrustning) Orion pH-mätare
Intern referens Ag/AgCl dubbelkoppling
pH relativ noggrannhet ±0,02
Förvaringskrav Förvara alltid i pH-lagringslösning, Orion 910001. Förvara antingen i en bägare med förvaringslösning eller sätt ihop den i förvaringsflaskan som elektroden försågs med.
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 140 °F
Tips Typ Härdad bulb
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (engelska) Kabel 39 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.