Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-kombinationselektroder
Beskrivning
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ Low Maintenance pH Electrodes provide fast response and extended life with the additional advantages of a double junction design. Their clog resistant, open junctions allow for use in difficult samples, while making post-use cleaning, simple. They are available in a variety of different designs, with the standard types being the 9104APWP & the 9156APWP. These have glass and epoxy bodies respectively and are designed for general lab use. The 9135APWP has a uniquely designed, flat sensing bulb that allows for reliable pH measurement on samples such as paper, textiles, skin, meat, cheese, or in agar gel plates. The 9107APMD contains a built-in temperature sensor that accurately measures pH and temperature with just one electrode, so combines the fast response and open junction design of the Orion™ AquaPro™ Electrode with a built-in ATC.
Har förbättrad elektrodlivslängd, lågt underhåll, snabb svarstid och rena korsningar. Patenterat referenssystem och design med dubbla korsningar förhindrar att silverjoner kommer i kontakt med provet.
- Mät 0 till 14pH
- Temperaturområde: 0° till 60 °C (0° till 140 °F)
- Val av kontakter med 1m (3ft.) kabel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Epoxikropp |
| Kontakttyper | BNC (vattentät) |
| Korsning | Öppna |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 60 °C |
| Typ | Kombinerad pH-elektrod |
| För användning med (applikation) | Allmänt, robust användning, labb eller fältanvändning |
| För användning med (utrustning) | Orion pH-mätare |
| Intern referens | Ag/AgCl dubbelkoppling |
| Visa mer |