Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk omrörarsond och paddel
Beskrivning
Använd Thermo Scientific™ Orion Star™ Omrörarsond för att omröra standarder och prover för bättre mätnoggrannhet utan svårigheten att separera omrörarplatta och stänger. Produkten är avsedd att användas med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärnmätare, Thermo Scientific™ Orion Star™ A210-serien bänkmätare och äldre Orion Star™ serie bänkmätare. Orion Star™ Omrörarproben drivs och styrs av mätaren med fem optimerade omrörningshastigheter och passar i elektrodstativet för enkel förflyttning in och ut prover och förenklad sköljning. Paddlar kan bytas ut för att förlänga livslängden på Orion Star™ Omrörarprober.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Domkraft omrörare |
| Diameter (engelska) | 0,6 tum rund (omrörarpaddel) |
| Beskrivning | Orion Star serie omrörarsond för bänkmätare |
| Diameter (metrisk) | 1,5 cm rund (omrörarpaddel) |
| Typ | Mätare tillbehör |
| Mått (L x B x H) | 21 x 2 x 2 cm (8,3 x 0,8 x 0,8 tum) |
| Inkluderar | Orion Star serie omrörarsond med utbytbar omrörarpaddel |
| Vikt (engelska) | 0.8 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.3 kg |
| För användning med (utrustning) | Orion Star Meters och Orion 960 TitratorPLUS System |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.