Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Grundläggande elektroder
Produktkod. 11752837
Kontakttyper:
BNC och Phono Plug
BNC-till-USS-adapter krävs med denna produkt som ett engångsköp. Artikelnummer: 13-641-890
BNC/ATC
Korsning:
HDPE pin
Keramisk
Veke
Typ:
Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt
Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, plan yta
pH-kombinationselektrod
Material:
Epoxikropp
Glaskropp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11752837
Brand: Thermo Scientific™ 9146BN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför grundläggande pH-mätningar snabbt och tillförlitligt med Thermo Scientific™ Orion™ Grundläggande elektroder.
Utför grundläggande pH-mätningar snabbt och tillförlitligt med Thermo Scientific™ Orion™ Basic elektroder, för användning med Orion™ Russell meter.
  • 0-14 pH-intervall
  • 0° till °80 C temperaturområde för pH-elektroder
  • 0° till °50 C temperaturområde för 9147BN
  • 9142BN, 9145BN och 9146BN kan användas med vilken mätare som helst med BNC-ingång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lågunderhållsgelkombination med epoxikropp och räfflat skydd
Kontakttyper BNC och Phono Plug
Korsning Veke
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ pH-kombinationselektrod
För användning med (utrustning) Russell meter
Förvaringskrav Förvaras i Orion pH-elektrodförvaringslösning 910001
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Tips Typ Removeable Bulb Guard