Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Grundläggande elektroder
Kontakttyper:
BNC och Phono Plug
BNC-till-USS-adapter krävs med denna produkt som ett engångsköp. Artikelnummer: 13-641-890
BNC/ATC
Korsning:
HDPE pin
Keramisk
Veke
Typ:
Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt
Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, plan yta
pH-kombinationselektrod
Material:
Epoxikropp
Glaskropp
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utför grundläggande pH-mätningar snabbt och tillförlitligt med Thermo Scientific™ Orion™ Basic elektroder, för användning med Orion™ Russell meter.
- 0-14 pH-intervall
- 0° till °80 C temperaturområde för pH-elektroder
- 0° till °50 C temperaturområde för 9147BN
- 9142BN, 9145BN och 9146BN kan användas med vilken mätare som helst med BNC-ingång
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Lågunderhållsgelkombination med epoxikropp, inbyggd ATC |
| Kontakttyper | BNC-till-USS-adapter krävs med denna produkt som ett engångsköp. Artikelnummer: 13-641-890 |
| Korsning | HDPE pin |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |
| Typ | Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt |
| För användning med (utrustning) | Russell meter |
| Förvaringskrav | Förvaras i Orion pH-elektrodförvaringslösning 910001 |
| Temperatur (engelska) Drift | 32 °F till 122 °F |