Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Grundläggande elektroder
Produktkod. p-4529958
Change view
Kontakttyper:
BNC och Phono Plug
BNC-till-USS-adapter krävs med denna produkt som ett engångsköp. Artikelnummer: 13-641-890
BNC/ATC
Korsning:
HDPE-stift
Keramisk
Veke
Typ:
Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt
Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, plan yta
pH-kombinationselektrod
Material:
Epoxikropp
Glaskropp
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Korsning Typ Material unitSize
11742837 BNC/ATC Keramisk Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, plan yta Glaskropp Varje
11752837 BNC och Phono Plug Veke pH-kombinationselektrod Epoxikropp Varje
11762837 BNC-till-USS-adapter krävs med denna produkt som ett engångsköp. Artikelnummer: 13-641-890 HDPE-stift Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt Epoxikropp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11742837 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9142BN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför grundläggande pH-mätningar snabbt och tillförlitligt med Thermo Scientific™ Orion™ Grundläggande elektroder.
Utför grundläggande pH-mätningar snabbt och tillförlitligt med Thermo Scientific™ Orion™ Basic elektroder, för användning med Orion™ Russell meter.
  • 0-14 pH-intervall
  • 0° till °80 C temperaturområde för pH-elektroder
  • 0° till °50 C temperaturområde för 9147BN
  • 9142BN, 9145BN och 9146BN kan användas med vilken mätare som helst med BNC-ingång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Påfyllningsbar pH-kombinationselektrod med glaskropp
Kontakttyper BNC/ATC
Korsning Keramisk
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, plan yta
För användning med (utrustning) Russell meter
Förvaringskrav Förvaras i Orion pH-elektrodförvaringslösning 910001
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Påfyllningsbar Påfyllningsbar