Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ BNC Meter Kortslutningsrem
:
BNC kortslutningslock
Beskrivning
Använd Thermo Scientific™ Orion™ BNC Meter Shorting Strap på pH-mätare med BNC-ingång för att utföra BNC-ingångsverifieringstestning och mätarens självtest.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Orion BNC kortslutningslock för pH-, ORP- och ISE-mätare |
| Typ | Mätare tillbehör |
| Inkluderar | Ett BNC kortslutningslock |