Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ BOD-adaptrar för polarografiska prober för upplöst syre
Beskrivning
Hjälp till att säkerställa korrekt och optimal sondprestanda med Thermo Scientific™ Orion™ BOD-adaptrar för polarografiska prober för upplöst syre. Adaptrarna inkluderar omrörartratt och elektrodadapterhylsa för BOD-flaska.
Garanti: ur kartongen.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | För användning med 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A, 083005 |
| För användning med (utrustning) | Orion 830A-serien DO-sonder |
| Typ | BOD Adapter |
| Inkluderar | Rörtratt och elektrodadapterhylsa |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.