Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ BOD-adaptrar för polarografiska prober för upplöst syre
Produktkod. 11798236
Change view
För användning med (utrustning):
Orion 810-seriens DO-sonder
Orion 830A-seriens DO-sonder
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11798236 Orion 810-seriens DO-sonder Varje
11708246 Orion 830A-seriens DO-sonder Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11798236 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 080160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 SEK
    1997.34 SEK / Paket med 1
    Save 32.66 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Hjälp till att säkerställa korrekt och optimal sondprestanda med Thermo Scientific™ Orion™ BOD-adaptrar för polarografiska prober för upplöst syre.
Hjälp till att säkerställa korrekt och optimal sondprestanda med Thermo Scientific™ Orion™ BOD-adaptrar för polarografiska prober för upplöst syre. Adaptrarna inkluderar omrörartratt och elektrodadapterhylsa för BOD-flaska.
Garanti: ur kartongen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning BOD Adapter
För användning med (utrustning) Orion 810-seriens DO-sonder
Typ BOD Adapter
Inkluderar Rörtratt och elektrodadapterhylsa
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.