Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Bromidkombination jonselektiv elektrod
Beskrivning
Mät bromidjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Bromidelektroder.
Bromidhalvcellselektroder, artikelnummer 9435BN och 9435SC, när de används tillsammans med Thermo Scientific™ Orion™ 900200 dubbelövergångsreferenselektrod erbjuder fördelarna med Sure-Flow-övergångsdesignen.
Bromidkombinationselektrod, artikelnummer 9635BNWP, kräver ingen separat referenselektrod, vilket gör den bekväm att använda med små provvolymer.
Relaterade produkter
- Kalibreringsstandarder: 943506 (0,1 M NaBr)
- Obligatorisk ISA: 940011
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Beskrivning | Med BNC-kontakt |
| Korsning | Friflytande vätskeövergång säkerställer stabila, driftfria potentialer |
| För användning med (utrustning) | ISE-mätare |
| Typ | Halvcell i fast tillstånd |