Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Bromidkombination jonselektiv elektrod
Produktkod. 10314721
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
Fast 1,2 m BNC-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10314721 BNC (vattentät) Varje
10212591 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10314721 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9635BNWP
I lager
Mät bromidjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt, exakt och ekonomiskt.
Mät bromidjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Bromidelektroder.
Funktioner
9635BNWP är en kombinationselektrod med en Sure-Flow™ övergång som möjliggör enkel rengöring. När konventionella elektrodövergångar täpps till kan Sure-Flow-övergången öppnas och spolas ren enkelt genom att trycka på locket.
Lösningar krävs:
Standard
  • 943506 0,1 M bromidstandard, 475 ml flaska
ISA
  • 940011 ISA för bromidmätningar, 475 ml flaska
Elektrodfyllningslösning
  • 900063 Optimala resultat D-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Föremål som ingår med
  • 900063 Optimala resultat D-elektrodfyllningslösning, 60 ml 1 flaska
  • 948201 Poleringsremsa. Antal 1
Garantiperiod
  • 12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC (vattentät)
Beskrivning Modell 9635; Orion bromidkombination
Korsning Säkerflödesövergång
Material Epoxy
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombinations-ISE