Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kalciumjonselektiva elektroder
Produktkod. 10587211
Change view
Kontakttyper:
BNC
BNC, vattentät
None
För användning med (utrustning):
Halvcells kalciumelektrod
ISE-mätare, modul 972001.
Kombinationskalciumelektrod
Orion 900100, Modul 932001
Typ:
Ersättningsmodul
Halvcells kalciumelektrod
Kombinationskalciumelektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper För användning med (utrustning) Typ unitSize
10587211 None Halvcells kalciumelektrod Ersättningsmodul Varje
12033363 BNC Orion 900100, Modul 932001 Halvcells kalciumelektrod Varje
10599701 None Kombinationskalciumelektrod Ersättningsmodul Varje
11986089 BNC, vattentät ISE-mätare, modul 972001. Kombinationskalciumelektrod Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10587211 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 932001
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät kalciumjoner i vattenlösningar enkelt, exakt och ekonomiskt.
Mät kalcium i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Kalciumelektroder.
En separat referenselektrod är onödig med denna elektrod, vilket gör den bekväm att använda med små prover.
Relaterade produkter:
  • Kalibreringsstandarder: 922006 (0,1 M CaCl2 ); 923206 (100 ppm)
  • Obligatorisk ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper None
Beskrivning Ersättningsmodul för halvcellskalciumelektrod 9320BN
För användning med (utrustning) Halvcells kalciumelektrod
Typ Ersättningsmodul