Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kalciumjonselektiva elektroder
Produktkod. 12033363 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kontakttyper:
BNC
BNC, vattentät
None
För användning med (utrustning):
Halvcells kalciumelektrod
ISE-mätare, modul 972001.
Kombinationskalciumelektrod
Orion 900100, Modul 932001
Typ:
Ersättningsmodul
Halvcells kalciumelektrod
Kombinationskalciumelektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12033363
Brand: Thermo Scientific™ 9320BN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mät kalciumjoner i vattenlösningar enkelt, exakt och ekonomiskt.
Mät kalcium i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Kalciumelektroder.
A separate reference electrode is unnecessary with this electrode, making it convenient to use with small samples.
Related Products:
  • Calibration standards: 922006 (0.1 M CaCl2); 923206 (100ppm)
  • Required ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC
Beskrivning Half-Cell Calcium Electrode with BNC Connector
Korsning Sure-Flow Junction
För användning med (utrustning) Orion 900100, Modul 932001
Typ Halvcells kalciumelektrod