Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kalciumjonselektiva elektroder
Produktkod. p-4529833 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kontakttyper:
BNC
BNC, vattentät
None
För användning med (utrustning):
Halvcells kalciumelektrod
ISE-mätare, modul 972001.
Kombinationskalciumelektrod
Orion 900100, Modul 932001
Typ:
Ersättningsmodul
Halvcells kalciumelektrod
Kombinationskalciumelektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10587211
Brand: Thermo Scientific™ 932001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät kalciumjoner i vattenlösningar enkelt, exakt och ekonomiskt.
Mät kalcium i vattenlösningar enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Kalciumelektroder.
En separat referenselektrod är onödig med denna elektrod, vilket gör den bekväm att använda med små prover.
Relaterade produkter:
  • Kalibreringsstandarder: 922006 (0,1 M CaCl2 ); 923206 (100 ppm)
  • Obligatorisk ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper None
Beskrivning Ersättningsmodul för halvcellskalciumelektrod 9320BN
För användning med (utrustning) Halvcells kalciumelektrod
Typ Ersättningsmodul