Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kloridjonselektiva elektroder
Produktkod. 10171111
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10171111 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
10430063 Skruvlock Varje
10599511 BNC (vattentät) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10171111 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9417BN
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Analysera enkelt och tillförlitligt fria kloridjoner i vattenlösningar. Ger snabba, exakta och ekonomiska mätningar.
Analysera enkelt och tillförlitligt fria kloridjoner i vattenlösningar. Ger snabba, exakta och ekonomiska mätningar.
  • Kalibreringsstandarder: 941706 (0,1 M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1000 ppm Cl)
  • Obligatorisk ISA: 940011 eller 941709/CISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Water testing, wastewater, brines, salt in food, plant tissues, acids, concrete, total chlorine in coal, chloride titrations
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Beskrivning Halvcell i fast tillstånd
Material Epoxy
Certifikat och efterlevnad 4500-NO3 D, Orion Method 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31
Elektrod Half-cell. Use with Orion Sure-Flow reference 900100 or 900200.
För användning med (utrustning) Kloridelektroder kan användas på alla ISE-mätare med BNC-anslutning. Elektroderna kan även användas på mätare med en mängd olika ingångar när en adapterkabel används.
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 80°C
Typ Kombinations-ISE