Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kloridjonselektiva elektroder
Produktkod. 10430063
Change view
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper unitSize
10430063 Skruvlock Varje
10171111 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
10599511 BNC, vattentät Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10430063 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9417SC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera enkelt och tillförlitligt fria kloridjoner i vattenlösningar. Ger snabba, exakta och ekonomiska mätningar.
Analysera enkelt och tillförlitligt fria kloridjoner i vattenlösningar. Ger snabba, exakta och ekonomiska mätningar.
  • Kalibreringsstandarder: 941706 (0,1 M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1000 ppm Cl)
  • Obligatorisk ISA: 940011 eller 941709/CISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Skruvlock
Beskrivning Halvcell i fast tillstånd
För användning med (utrustning) Kloridelektroder kan användas på alla ISE-mätare med BNC-anslutning. Elektroderna kan även användas på mätare med en mängd olika ingångar när en adapterkabel används.
Typ Kombinationsjonselektiva elektroder