Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kloridjonselektiva elektroder
Description
Analysera enkelt och tillförlitligt fria kloridjoner i vattenlösningar. Ger snabba, exakta och ekonomiska mätningar.
ThermoFisher Orionkloridelektroden uppfyller ASTM D512-04 (C) för avloppsmätningar.
Funktioner:
- 9617BNWP är en kombinationselektrod med en Sure-Flow™ övergång som möjliggör enkel rengöring. När konventionella elektrodövergångar täpps till kan Sure-Flow-övergången öppnas och spolas ren enkelt genom att trycka på locket.
- Kloridhalvcellelektrod 9417BN och 9417SC ska användas med Orion 900200 säker flödesdubbelövergångsreferenselektrod.
- 9417SC kräver en separat elektrodkabel
Lösningar krävs:
- Standarder
- 941706 0,1 M natriumklorid standardlösning, 475 ml flaska
- 941708 standardlösning på 1000 ppm klorid, 475 ml flaska
- 941707 standardlösning på 100 ppm klorid, 475 ml flaska
- ISA
- 940011 jonstyrkejusterare (ISA), 475 ml flaska
- 941709 kloridjonstyrkesjusterare (CISA), 2 x 1L flaskor
- Elektrodfyllningslösning
- 900002 Innerkammarfyllningslösning för dubbelkopplingsreferenselektroden, 5 x 60 ml flaskor
- 900003 Yttre kammarfyllningslösning för dubbel övergångsreferenselektrod, 5 x 60 ml flaskor
- 900001 Fyllningslösning för 9617BNWP kloridkombinationselektrod när den används i prover mer koncentrerade än 10-2 M, 5 x 60 ml flaskor
- 900062 Optimala resultat B-fyllningslösning för 9617BNWP kloridkombinationselektrod.
- *900017 äldre fyllnadslösning är inte optimal, men är ett acceptabelt alternativ till 900062
Varor ingår med:
- 9417BN & 9417SC
- 948201 Poleringsremsa. Nummer 2
- 9617BNWP
- 900062 Optimum Results B fyllningslösning, 60 ml 1 flaska
- 948201 Poleringsremsa. Kvartio 1.
Garantiperiod:
- 12 månader från inköpsdatum
Spezifikation
Spezifikation
| Användningsområden | Vattenprov, avloppsvatten, saltlake, salt i livsmedel, växtvävnad, syror, betong, total klor i kol, kloridtitreringar |
| Kontakttyper | BNC (vattentät) |
| Beskrivning | Ionplus Sure-Flow solid state-kombination |
| Korsning | Säkerflödesövergång |
| Material | Epoxy |
| Certifikat och efterlevnad | 4500-NO3 D, Orion-metoden 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31 |
| För användning med (utrustning) | ISE-mätare |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | Kombinations-ISE |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?