Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetskonditioneringslösning; 5 x 60 ml flaskor
Beskrivning
Utför praktiskt taget alla elektrokemianalyser med Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder och lösningar. Välj från ett komplett urval av konduktivitetstillbehör inklusive konduktivitetsstandarder och TDS-standarder (total dissolved solids). Alla konduktivitetsstandarder är spårbara till NIST™ standardreferensmaterial.
Konduktivitetsstandarder
- Spårbar till NIST standardreferensmaterial
- Designad för att uppfylla alla slutanvändares krav, inklusive laboratoriekvalitet och DIN-standarder
- Konduktivitetsstandardtemperaturtabeller är programmerade i Thermo Scientific Orion mätarprogramvara för användning med den automatiska kalibreringsfunktionen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Conductivity Conditioning Solution |
| Förpackning | Flaska |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Densitet | 980 kg/m3 |
| Konduktivitet | — |
| Färg | Ljusgrön |
| pH | 11.5 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Probes (011050MD, 011050A and 011050) |
| Löslighet | Soluble |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Conductivity Conditioning Solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- MIXTURE LIST-Contain: edisonite