Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Standarder för kalibrering av ledningsförmåga
Produktkod. 10364141
Change view
Förpackning:
Flaska
Flaskor
Påse
Konduktivitet:
100 μS/cm ±2 μS/cm
111,9 mS/cm ±0,8 mS/cm
12,9 mS
12,9 mS/cm ±0,1 mS/cm
1413 μS/cm ±7 μS/cm
147 μS/cm ±10 μS/cm
Förpackningsstorlek:
475ml
Paket med 10
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Konduktivitet Förpackningsstorlek
10364141 Flaska 100 μS/cm ±2 μS/cm Paket med 5
17039193 Flaska 100 μS/cm ±2 μS/cm -
11906079 Flaska 1413 μS/cm ±7 μS/cm Paket med 5
10075463 Flaskor 111,9 mS/cm ±0,8 mS/cm Paket med 5
11916079 Flaska 12,9 mS/cm ±0,1 mS/cm Paket med 5
11747717 Flaska 12,9 mS 475ml
11717817 Påse 147 μS/cm ±10 μS/cm Paket med 10
11787807 Påse 111,9 mS/cm ±0,8 mS/cm Paket med 10
11707817 Påse 1413 μS/cm ±7 μS/cm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10364141 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 011008
 Begränsad artikel
Högnoggranna ledningsledningskalibreringsstandarder som kan spåras till NIST™ standardreferensmaterial, designade för tillförlitliga och reproducerbara mätningar i laboratorium och fält. Finns i ett brett spektrum av ledningsegenskaper för att stödja konsekvent kalibrering, tillförlitliga mätningar och reglering.
Säkerställ optimal underhåll och prestanda för probe-ledningsförmågan med Thermo Scientific™ Orion™ ledningsledningsstandarder och lösningar. Lösningar för ledningsförmågasbehandling, ledningsförmågasstandarder och TDS-standarder finns tillgängliga för användning med din Orion™ 2-celliga ledningsförmågasprobe eller Orion™ DuraProbe™ 4-cells laboratorie- och fältledningsprober. Använd dessa lösningar vid kalibrering, rengöring och förvaring av dina prober för att hjälpa till att eliminera ansamlingar på ledningsledningselektrodcellens eller lampans yta och för att uppnå noggranna, konsekventa avläsningar.
Säkerställa noggranna och tillförlitliga ledningsledningsmätningar med Thermo Scientific™ Orion™ Conductivity Calibration Standards, formulerade för precisionsanalys av elektrokemi i både laboratorie- och fältmiljöer. Dessa färdiga standarder kan spåras till NIST™ Standard Reference Materials (SRM), vilket stödjer kalibreringsnoggrannhet, regulatorisk efterlevnad och datareproducerbarhet över en rad olika tillämpningar.
Nyckelfunktioner och fördelar
  • Spårbar till NIST SRM:er för noggranna, kompatibla kalibreringar
  • Hög reproducerbarhet för konsekventa resultat mellan laboratorier och operatörer
  • Bred tillämpning inom QA/QC, miljö-, industri- och forskningslaboratorier
  • Optimerad för Orion-ledningsmätare och elektrod med integrerat temperaturkompensationsstöd
Dessa standarder är utformade för rutinmässig kalibrering och verifiering av ledningsledningsmätare och elektroder och hjälper till att minska mätvariabiliteten och bibehålla konsekvent systemprestanda. De är lämpliga för miljöövervakning, vatten- och avloppstestning, analys av livsmedel och drycker samt läkemedelskvalitetskontroll och tillverkning.
Komplett utbud av ledningsstandarder
Thermo Scientific Orion Konduktivitetsstandarder finns tillgängliga över ett brett spektrum av ledningsegenskaper för att stödja allt från mätning av ultrarent vatten till industriella prover med hög ledningsförmåga. Vanliga kalibreringspunkter inkluderar:
  • 100 μS/cm – idealiskt för applikationer med låg ledningsförmåga och renat vatten
  • 147 μS/cm – för industriell kalibrering och metodvalidering
  • 1413 μS/cm – allmän kalibrering för rutinmässiga laboratorie- och fälttester
  • 12,9 mS/cm (12 900 μS/cm) – lämpligt för prover med högre ledningsförmåga
  • 111,9 mS/cm (111 900 μS/cm) – lämpligt för prover med högre ledningsförmåga
  • 0,1 M KCl-standarder – för exakt elektrokemisk kalibrering och metodvalidering
Designad för kompatibilitet med Thermo Scientific Orion ledningsmätare och elektroder, inklusive både 2-cells och Thermo Scientific DuraProbe™™ 4-cells ledningsledningselektroder. Inbyggda temperaturkompensationstabeller i Orion-mätarprogramvaran effektiviserar kalibreringar genom att möjliggöra automatiska justeringar, vilket minskar användarfel och sparar tid.
Pås- vs. flaskformat
Orions ledningsledningsstandarder finns tillgängliga i 20 ml engångsfickor och 60 ml-flaskor för att passa olika arbetsflöden. Båda formaten ger samma NIST-spårbara noggrannhet och formuleringskonsistens, vilket möjliggör flexibel användning utan att kompromissa med datakvaliteten.
  • Engångsfickor
    • Minimera kontamineringsrisken
    • Säkerställ färsk och korrekt kalibrering vid varje användning
    • Idealiskt för fälttester och reglerade miljöer
    • Minska hanterings- och förberedelsetiden
  • Flaskor
    • Kostnadseffektivt för högkapacitetslaboratorier
    • Bekvämt för frekventa kalibreringar
    • Lämplig för kontrollerade laboratoriemiljöer
Med ett långvarigt rykte för kvalitet och precision Thermo Scientific Orion möjliggör ledningsstandarder för laboratorier och fältproffs att upprätthålla mätförtroende, uppfylla regulatoriska krav och förbättra den övergripande datakvaliteten. Oavsett om man utför rutinkalibrering eller kritisk analytisk validering ger dessa standarder den noggrannhet och konsekvens som är avgörande för moderna elektrokemiska arbetsflöden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ledningsförmågasstandard
Förpackning Flaska
Analyscertifikat Ja
Spårbarhet till NIST Ja
Konduktivitet 100 μS/cm ±2 μS/cm
Koncentration 47 ppm som NaCl
Färg Klart
Kokpunkt 100 °C
För användning med (utrustning) Konduktivitetsmätare och elektroder
Löslighet Löslig
Lösningstyp Standardlösning
Typ Kalibreringsstandard för ledningsförmåga
Kvantitet 5 x 60 mL
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.