Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder och lösningar
Description
Säkerställ optimal ledningsförmåga sond underhåll och prestanda med Thermo Scientific™ Orion™ Konduktivitetsstandarder och lösningar. Konduktivitetskonditioneringslösningar, konduktivitetsstandarder och TDS-standarder finns tillgängliga för användning med din Orion™ 2 Cellkonduktivitetssond eller Orion™ DuraProbe™ 4 Celllab och fältkonduktivitetssonder. Använd dessa lösningar under kalibrering, rengöring och förvaring av dina sonder för att hjälpa till att eliminera ansamlingar på konduktivitetselektrodcellen eller glödlampans yta och för att uppnå exakta, konsekventa avläsningar.
Konduktivitetsstandarder
- Spårbar till NIST standardreferensmaterial
- Designad för att uppfylla alla slutanvändares krav, inklusive laboratoriekvalitet och DIN-standarder
- Konduktivitetsstandardtemperaturtabeller är programmerade i Thermo Scientific Orion mätarprogramvara för användning med den automatiska kalibreringsfunktionen
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Conductivity Standard |
| Förpackning | Påse |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Konduktivitet | 147 μS/cm |
| Färg | Klart |
| pH | 4.75 to 7.75 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| För användning med (utrustning) | Orion pH Meter |
| Löslighet | Soluble |
| Lösningstyp | Standard Solution |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.