Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kopparjonselektiva elektroder
Produktkod. 10049150
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 10049150
Brand: Thermo Scientific™ 9629BNWP
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mät koppar(III)joner i vattenlösningar snabbt, enkelt, exakt och ekonomiskt.
Mät koppar(III)joner i vattenlösningar snabbt, enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Cupric elektroder.
Ingen separat referenselektrod behövs med denna elektrod, vilket gör den bekväm att använda med små provvolymer.
  • Kalibreringsstandarder Katalognummer: 0,1 M Cu(NO 3 ) 2 /942906
  • Obligatoriskt ISA-katalognummer: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kontakttyper BNC, vattentät
Beskrivning Med vattentät BNC-kontakt krävs BNC-till-USS-adapter med denna produkt som ett engångsköp. Artikelnummer: 13-641-890
Korsning Fritt flytande Sure-Flow™ korsningen säkerställer stabil
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Typ Kombinationsjonselektiva elektroder