Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Kopparjonselektiva elektroder
Beskrivning
Mät koppar(III)joner i vattenlösningar snabbt, enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Cupric elektroder.
Ingen separat referenselektrod behövs med denna elektrod, vilket gör den bekväm att använda med små provvolymer.
- Kalibreringsstandarder Katalognummer: 0,1 M Cu(NO 3 ) 2 /942906
- Obligatoriskt ISA-katalognummer: 940011
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Beskrivning | Med BNC-kontakt |
| Korsning | Friflytande Sure-Flow-övergång säkerställer stabil |
| För användning med (utrustning) | ISE-mätare |
| Typ | Kombinationsjonselektiva elektroder |