Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanidkombination jonselektiv elektrod
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Screw Cap
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mät cyanidjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Cyanidelektroder.
No separate reference electrode is needed with this electrode, making it convenient to use with small sample volumes.
- Calibration Standards Catalog number: Consult instruction manual
- Required ISA Catalog number: 951011
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Screw Cap |
| Beskrivning | With screw cap connector |
| Korsning | Sure-Flow Junction |
| För användning med (utrustning) | ISE Meter |
| Typ | Combination ISE |