Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanidkombination jonselektiv elektrod
Beskrivning
Mät cyanidjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Cyanidelektroder.
ThermoFisher Orion cyanidelektroden överensstämmer med SM 4500-CN-F-1999 för dricksvatten; och SM 4500-CN-F-1999, ASTM D2036-09 (A)Mätningar av avloppsvatten.
Funktioner
- 9606BNWP är en kombinationselektrod med en Sure-Flow™ korsning. När konventionella elektrodkopplingar täpps till kan Sure-Flow-kopplingen öppnas och spolas ren genom att helt enkelt trycka på locket.
Lösningar krävs
- ISA
- 951011 ISA för cyanidmätningar, 475 ml flaska
- Elektrodfyllningslösning
- 900062 Optimalt resultat B elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Artiklar som ingår med
- 900062 Optimala resultat B-elektrodfyllningslösning. 60 ml 1 flaska
- 948201 Polerremsa. Antal 2
Garantiperiod
- 12 månader från inköpsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC (vattentät) |
| Beskrivning | Modell 9606BNWP; Cyanid kombination |
| Korsning | Säkerflödesövergång |
| Material | Epoxy |
| För användning med (utrustning) | ISE-mätare |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0°C to 80°C |
| Typ | Jonselektiv elektrod |