Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Upplöst syre/BOD-prob
Description
Gör vilken pH-mätare som helst till en mätare för löst syre med Thermo Scientific™ Orion™ Upplöst syre/BOD-prob.
- Polarographic O2 sensor plus solid-state circuitry in probe top; converts current to voltage for direct DO readout
- Plug probe into benchtop or portable pH meter, read DO over 0 to 14ppm range
- Accuracy, ±0.05ppm/2% of reading, whichever is greater, at 15° to 35°C (59° to 95°F) (sample temperature within 10°C of calibration temperature)
- Dual thermocompensator corrects for membrane permeability and O2 solubility
- Ideal for BOD testing: overflow funnel supplied fits 300mL BOD bottle; built-in magnetic stir bar
- Responds to 96% of change in <30 sec.; O2 consumption 0.1μg/hr.
- Screw-on membrane/electrolyte module; no membrane replacement — simply replace module after ∽3 months of use
Ordering Information:
Weight, 8 oz. (225g). Dimensions: 1.87″ O.D. (48mm) at top, 0.5″ O.D. (13mm) at sensor section and 9.62″ L (240mm).
Replacements:
Membrane/Electrolyte Module 13-299-81
Batteries, Silver Oxide, Type 10L14 (pack of two). 13-299-83
Overflow Funnel with Stir Bar 13-299-82
Includes:
Two silver oxide 10L14 batteries, two membrane/electrolyte modules, overflow funnel, built-in stir bar, 29.5″ long (75cm) cable, U.S. standard connector.
Specifications
Specifications
| Sensortyper | Polarographic Dissolved Oxygen Sensor |
| För användning med (utrustning) | Dissolved Oxygen/BOD Probe |
| Typ | Överfyllningstratt och omrörningsstav |
| Upplöst syre (koncentrationsområde) | 0 to 14 ppm |
| Temperatur (metrisk) Drift | 15°C to 35°C |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.