Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Upplöst syre/BOD-prob
Produktkod. 10233021
Change view
Typ:
DO-elektrod, BNC-kontakt
Ersättningsbatterier
Membran-/elektrolytmodul
Överflödestratten och omröringsstången
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10233021 Membran-/elektrolytmodul Varje
10161161 Överflödestratten och omröringsstången Varje
11787697 Ersättningsbatterier Varje
10748781 DO-elektrod, BNC-kontakt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10233021 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 970801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    1086.06 SEK / Paket med 1
    Save 58.94 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör vilken pH-mätare som helst till en mätare för löst syre med den här sonden för löst syre/BOD.
Gör vilken pH-mätare som helst till en mätare för löst syre med Thermo Scientific™ Orion™ Upplöst syre/BOD-prob.
Funktioner
  • Polarografisk O 2 -sensor plus halvledarkretsar i sondens topp; omvandlar ström till spänning för direkt DO-avläsning
  • Koppla in sonden till bänk eller bärbar pH-mätare, läs DO över 0 till 14 ppm intervall
  • Noggrannhet,± 0,05 ppm/2 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst, vid 15° °till 35 C (59° °till 95 F) (provtemperatur inom °10 C från kalibreringstemperaturen)
  • Dubbel termokompensator korrigerar för membranpermeabilitet och O 2 löslighet
  • Idealisk för BOD-testning: överloppstratt medföljer passar 300mL BOD-flaska; inbyggd magnetisk omrörarstav
  • Svarar på 96 % av förändringen i< 30 sek.; O2- förbrukning 0,1 μg/h.
  • Påskruvad membran/elektrolytmodul; inget membranbyte— byt bara ut modulen efter ∽3 månaders användning
Beställningsinformation:
Vikt, 8 oz. (225 g). Mått: 1,87 ″ O.D. (48 mm) upptill, 0,5 O.″ D. (13 mm) vid sensorsektionen och 9,62 ″ L (240 mm).
Ersättningar:
Membran/elektrolytmodul 13-299-81
Batterier, Silveroxid, Typ 10L14 (paket med två). 13-299-83
Bräddtratt med omrörarstång 13-299-82
Innehåller:
Två silveroxid 10L14-batterier, två membran/elektrolytmoduler, bräddtratt, inbyggd omrörarstav, 29,5 ″ lång (75 cm) kabel, amerikansk standardkontakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sensortyper Polarografisk sensor för upplöst syre
Inkluderar 1 förfylld membranlock för 970899WP, 970800
För användning med (utrustning) Upplöst syre/BOD-prob
Typ Membran-/elektrolytmodul
Upplöst syre (koncentrationsområde) 0 till 14 ppm
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C till 35 °C
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.